Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ Vigreux-Kolonne, mit 2 NS, komplett, mit aufgeschobenem Glasmantel
Artikelnummer. 10692252 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
NS 24/29
NS 29/32
Länge (metrisch):
450 mm
650 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung Länge (metrisch) unitSize
10692252 NS 29/32 450 mm 1 Stück
10019840 NS 24/29 650 mm 1 Stück
10191941 NS 29/32 650 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10692252 Lieferant DWK Life Sciences™ Lieferanten-Nr. 242407207
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vigreux-Kolonnen dienen zur fraktionierenden Destillation.
Vigreux-Kolonnen werden bei der fraktionierten Destillationen zur verbesserten Stofftrennung eingesetzt. Durch die leicht nach unten geneigten Einbuchtungen wird die Kontaktfläche zwischen Gasphase und Glas, also die Kühlfläche, erheblich vergrößert.
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Mit aufgeschobenem Glasmantel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fraktionierte Destillation; Laborkühler, Kondensation von Gasen und Dämpfen
Länge (metrisch) 450 mm
Material Boro 3.3
Menge Je 1
Standard-Konusverbindung NS 29/32