Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Messkolben, Klasse A, bernsteinfarben, Einzelzertifikat
Artikelnummer. 15240916 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml (Weithals)
100 ml (Stopfengröße 12/21)
100 ml (Stopfengröße 14/23)
1000 mL
2000 mL
200 mL
20 mL
250 mL
25 mL
5 ml (Weithals)
500 mL
50 mL
Packungsgröße:
2 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15240916 500 mL 2 Stück
15250906 5 ml (Weithals) 2 Stück
15260906 10 ml (Weithals) 2 Stück
15270906 20 mL 2 Stück
15280906 25 mL 2 Stück
15290906 50 mL 2 Stück
15200916 100 ml (Stopfengröße 12/21) 2 Stück
15210916 100 ml (Stopfengröße 14/23) 2 Stück
15220916 200 mL 2 Stück
15230916 250 mL 2 Stück
15250916 1000 mL 2 Stück
15260916 2000 mL 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15240916 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 246774451
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
DURAN™ Messkolben dienen zum genauen Abmessen von bestimmten Flüssigkeitsmengen und sind daher wichtige Hilfsmittel bei der Maßanalyse. Diese Messkolben sind einzeln zertifiziert und besitzen eine individuelle Nummer.
Messkolben sind in zwei Genauigkeitsklassen erhältlich: Klasse A und Klasse B. Die beiden Klassen unterscheiden sich in der Messgenauigkeit, wobei Klasse A die höchste Genauigkeit aufweist und Klasse B etwa die halbe Genauigkeit von Klasse A erreicht. Messkolben der Genauigkeitsklasse A sind bei Klarglas mit einer blauen und bei Braunglas mit einer weißen Beschriftung versehen. Jeder Messkolben ist einzeln nummeriert und wird mit einem individuellen Zertifikat geliefert. Die individuelle Nummer wird dauerhaft per Laser in den Boden des Messkolbens eingraviert und in das entsprechende Zertifikat eingetragen. Das für den entsprechenden Messkolben gemessene Volumen, die Messunsicherheit und das Ausstellungsdatum sind auf diesem Zertifikat dokumentiert. Die individuelle Nummer ist eine fortlaufende Nummer und besteht aus drei Buchstaben und einer vierstelligen Zahl, zum Beispiel: AAA-0001.
  • UV-Schutz durch äußere Färbung
  • Die ausschließliche äußere Farbanwendung gewährleistet, dass die Innenflächen einen einheitlichen Standard aufweisen. DURAN™ Glaseigenschaften
  • Sehr haltbare und chemikalienbeständige bernsteinfarbene
  • Kalibrierung basierend auf dem eingefüllten Volumen (in) bei einer Referenztemperatur von +20 °C
  • Hervorragende Präzision bei der Volumenmessung und hohe Prozessstabilität
  • Dank der exakten Verarbeitung und der präzise kalibrierten Skalen ermöglichen sie die hochgenaue Bestimmung und Messung des Volumens.
  • Mit ergonomischem Polyethylen-Stopfen für einfaches und sicheres Einsetzen oder Entfernen
  • Die Toleranzen des Volumeninhalts entsprechen der Genauigkeitsklasse A.
  • Aufgebrannter, äußerst haltbarer weißer Aufdruck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Basis 100 mm
Kapazität (metrisch) 500 mL
Material Borosilikatglas (3.3), Polyethylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung und Transport lichtempfindlicher Materialien; Vorbereitung und Lagerung von Standardlösungen; Messung von Flüssigkeitsmengen; Verdünnung von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Messanalyse; Volumetrische Messung; Um eine lange Lebensdauer Ihrer volumetrischen Glaswaren zu gewährleisten und mögliche Volumenänderungen auszuschließen, sollten diese Glasprodukte in Trockenschränken oder Sterilisatoren nicht über +250 °C erhitzt werden
Anzahl pro Packung 2/Packung
Toleranz ±0,25 mL