Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Messkolben, Klasse A, Einzelzertifikat
Artikelnummer. 15240886 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.000 ml (Weithals)
10 ml (Weithals)
100 ml (Stopfengröße 12/21)
100 ml (Stopfengröße 14/23)
1000 mL
1 ml
2000 mL
200 mL
20 mL
250 mL
25 mL
2 mL
5 ml (Weithals)
5000 mL
500 mL
50 mL
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15240886 100 ml (Stopfengröße 12/21) 2 Stück
15270876 1 ml 2 Stück
15280876 2 mL 2 Stück
15290876 5 ml (Weithals) 2 Stück
15200886 10 ml (Weithals) 2 Stück
15210886 20 mL 2 Stück
15220886 25 mL 2 Stück
15230886 50 mL 2 Stück
15250886 100 ml (Stopfengröße 14/23) 2 Stück
15260886 200 mL 2 Stück
15270886 250 mL 2 Stück
15290886 500 mL 2 Stück
15280886 1000 mL 2 Stück
15200896 1.000 ml (Weithals) 2 Stück
15210896 2000 mL 2 Stück
15220896 5000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 15240886 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 246792452
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
DURAN™ Messkolben dienen zum genauen Abmessen von bestimmten Flüssigkeitsmengen und sind daher wichtige Hilfsmittel bei der Maßanalyse. Diese Messkolben sind einzeln zertifiziert und besitzen eine individuelle Nummer.
Messkolben sind in zwei Genauigkeitsklassen erhältlich: Klasse A und Klasse B. Die beiden Klassen unterscheiden sich in der Messgenauigkeit, wobei Klasse A die höchste Genauigkeit aufweist und Klasse B etwa die halbe Genauigkeit von Klasse A erreicht. Messkolben der Genauigkeitsklasse A sind bei Klarglas mit einer blauen und bei Braunglas mit einer weißen Beschriftung versehen. Jeder Messkolben ist einzeln nummeriert und wird mit einem individuellen Zertifikat geliefert. Die individuelle Nummer wird dauerhaft per Laser in den Boden des Messkolbens eingraviert und in das entsprechende Zertifikat eingetragen. Das für den entsprechenden Messkolben gemessene Volumen, die Messunsicherheit und das Ausstellungsdatum sind auf diesem Zertifikat dokumentiert. Die individuelle Nummer ist eine fortlaufende Nummer und besteht aus drei Buchstaben und einer vierstelligen Zahl, zum Beispiel: AAA-0001.
  • Kalibrierung basierend auf dem eingefüllten Volumen (in) bei einer Referenztemperatur von +20 °C
  • Hervorragende Präzision bei der Volumenmessung und hohe Prozessstabilität
  • Dank der exakten Verarbeitung und der präzise kalibrierten Skalen ermöglichen sie die hochgenaue Bestimmung und Messung des Volumens.
  • Mit ergonomischem Polyethylen-Stopfen für einfaches und sicheres Einsetzen oder Entfernen
  • Die Toleranzen des Volumeninhalts entsprechen der Genauigkeitsklasse A.
  • Aufgebrannter, äußerst haltbarer blauer Druck
  • Mit aufgedruckter Ringmarkierung für bessere Sichtbarkeit
  • Der Einfluss unerwünschter Faktoren wird auf ein absolutes Minimum beschränkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Basis 60 mm
Kapazität (metrisch) 100 ml (Stopfengröße 12/21)
Material Borosilikatglas (3.3), Polyethylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vorbereitung und Lagerung von Standardlösungen; Messung von Flüssigkeitsmengen; Verdünnen von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Messanalyse; Volumetrische Messung; Um eine lange Lebensdauer Ihrer volumetrischen Glaswaren zu gewährleisten und mögliche Volumenänderungen auszuschließen, sollten diese Glasprodukte in Trockenschränken oder Sterilisatoren nicht über +250 °C erhitzt werden
Anzahl pro Packung 2/Packung
Toleranz ±0,1 mL