Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Messkolben, Klasse A USP Konformität 31, USP Einzelzertifikat
Artikelnummer. 15290926 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml (Weithals)
1000 mL
100 mL
2000 mL
200 mL
250 mL
25 mL
5 ml (Weithals)
500 mL
50 mL
Packungsgröße:
2 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15290926 5 ml (Weithals) 2 Stück
15200936 10 ml (Weithals) 2 Stück
15210936 25 mL 2 Stück
15220936 50 mL 2 Stück
15230936 100 mL 2 Stück
15240936 200 mL 2 Stück
15250936 250 mL 2 Stück
15260936 500 mL 2 Stück
15270936 1000 mL 2 Stück
15280936 2000 mL 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15290926 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 246710958
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
DURAN™ Messkolben dienen zum genauen Abmessen von bestimmten Flüssigkeitsmengen und sind daher wichtige Hilfsmittel bei der Maßanalyse. Diese Messkolben sind nach USP zertifiziert und besitzen eine individuelle Nummer.
Messkolben sind in zwei Genauigkeitsklassen erhältlich: Klasse A und Klasse B. Die beiden Klassen unterscheiden sich in der Messgenauigkeit, wobei Klasse A die höchste Genauigkeit aufweist und Klasse B etwa die halbe Genauigkeit von Klasse A erreicht. Die Messkolben der Genauigkeitsklasse A sind für Klarglasprodukte geeignet. Die Messkolben sind mit einer individuellen Nummer gekennzeichnet. Dies wird dauerhaft per Laser in den Boden des Messkolbens eingraviert und in das entsprechende Zertifikat eingetragen. Die Genauigkeitsgrenzen für USP Konforme Messkolben unterliegen strengeren Anforderungen als Kolben, die den Normen entsprechen ISO 1042 und erfüllen daher die Anforderungen der United States Pharmacopoeia (USP ). Das für den entsprechenden Messkolben gemessene Volumen, die Messunsicherheit und das Ausstellungsdatum sind auf diesem Zertifikat dokumentiert.
  • Kalibrierung basierend auf dem eingefüllten Volumen (in) bei einer Referenztemperatur von +20 °C
  • Hervorragende Präzision bei der Volumenmessung und hohe Prozessstabilität
  • Dank der exakten Verarbeitung und der präzise kalibrierten Skalen ermöglichen sie die hochgenaue Bestimmung und Messung des Volumens.
  • Mit ergonomischem Polyethylen-Stopfen für einfaches und sicheres Einsetzen oder Entfernen
  • Die Toleranzen des Volumeninhalts entsprechen der Genauigkeitsklasse A.
  • Aufgebrannter, äußerst haltbarer blauer Druck
  • Mit aufgedruckter Ringmarkierung für bessere Sichtbarkeit
  • Der Einfluss unerwünschter Faktoren wird auf ein absolutes Minimum beschränkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Basis 22 mm
Kapazität (metrisch) 5 ml (Weithals)
Material Borosilikatglas (3.3), Polyethylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vorbereitung und Lagerung von Standardlösungen; Messung von Flüssigkeitsmengen; Verdünnen von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Messanalyse; Volumetrische Messung; Um eine lange Lebensdauer Ihrer volumetrischen Glaswaren zu gewährleisten und mögliche Volumenänderungen auszuschließen, sollten diese Glasprodukte in Trockenschränken oder Sterilisatoren nicht über +250 °C erhitzt werden
Flaschenhalstyp Weithals
Anzahl pro Packung 2/Packung
Toleranz ±0,02 mL