Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Uhrglasschale, Rand verschmolzen
Artikelnummer. 11756612 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 11756612
Marke: DWK Life Sciences 213215208
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die konkave Form der Uhrglasschale ermöglicht das Arbeiten in Kleinstmengen (z.B. bei Vorproben) sowie das Abdecken von Laborglasgeräten mit weiten Öffnungen.
Die Vielzahl von unterschiedlichen Arbeitsschritten im Laborumfeld fordert eine Vielzahl von universell einsetzbaren Glasgeräten. Diese Glasgeräte besitzen meist eine recht einfache Form und zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit aus.Uhrgläser z.B. sind konkav gekrümmt. Die so erzeugt kleine Mulde ermöglicht das Einfüllen von Flüssigkeiten oder Feststoffen.
  • Vermindertes Verletzungsrisiko durch verschmolzenen Rand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Borosilikatglas (3.3)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wiegen, umdecken, Vorbehandlungen, Trocknen von Materialien, Erhältlich aus Boro 3.3 oder Kalknatronglas
Anzahl pro Packung 10 St./Packung
Durchmesser (metrisch) 125 mm