Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Wägeglas, mit eingeschliffenem Deckel
Artikelnummer. 11730964 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 mL
45 mL
70 mL
Packungsgröße:
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11730964 20 mL 10 Stück
11740904 70 mL 10 Stück
11720964 10 ml 10 Stück
11740964 45 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11730964 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 242111802
Bewährte Angebote für Laborglaswaren
Verwenden Sie den Aktionscode 28509
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wägegläser eignen sich zum Abwiegen von Substanzen. Der passende Deckel verhindert ein ungewolltes Verteilen des Wiegeguts.
Um Reaktionen kontrolliert durchzuführen, ist es essentiell die benötigten Stoffmengen zu kennen und die entsprechenden Substanzen genau abzuwiegen. Zur Einwaage kann ein Wägeglas verwendet werden. Der zugehörige Deckel ermöglicht einen Verschluss des Wägeglases und unterbindet so z.B. eine Verwirbelung des eingewogenen Feststoffes während des Transports.Da kleinste Verunreinigungen des Wägeglases schon Auswirkung auf das Wiegeerbenis haben können, ist das Glas im Bereich des Schliffs und der Deckelknopf so ausgeprägt, dass diese mit einer Zange oder Pinzette gefasst und bewegt werden können.
  • Der dichte Verschluss verhindert einen Probenverlust beim Transport nach dem Wiegen
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 20 mL
Beschreibung hohe Form
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wiegen, Lagerung und Transport; erhältlich in niedrigen und hohen Formen
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge 10 St./Packung
Durchmesser (metrisch) 32 mm