Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Wägeglasdeckel, ungeschliffen
Artikelnummer. 15894848 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlussgröße:
NS 19
NS 24
NS 29
NS 34
NS 40
NS 50
NS 60
NS 80
Packungsgröße:
240 Stück
250 Stück
90 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussgröße Packungsgröße
15894848 NS 50 250 Stück
15844848 NS 19 240 Stück
15864848 NS 29 240 Stück
15874848 NS 34 240 Stück
15854848 NS 24 240 Stück
15884848 NS 40 250 Stück
15804858 NS 60 90 Stück
15814858 NS 80 90 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15894848 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 286605507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1162.43 €
    1039.50 € / 250 Stück
    Sparen 122.93 €
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wägeglasdeckel zum Schleifen und Komplettieren.
DURAN™ Wägegläser werden zum Wiegen von Chemikalien auf Analysenwagen verwendet. Durch den dichten Verschluss der austauschbaren, geschliffenen Wägeglasdeckel kann ein Probenverlust beim Transport nach dem Abwiegen verhindert werden.
  • Ungeschliffen
  • Ein anschließendes Schleifen mündet in einen dichten Verschluss des Wägeglasdeckel im Wägeglas. Ein Prodbenverlust kann so vermieden werden.
  • Glasartikel zum Schleifen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wiegen von Chemikalien
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge 250/Packung
Verschlussgröße NS 50