Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ DURAN™ YOUTILITY™ Laborflasche, Bernstein, GL 45, USP 660 und USP 671 konform, graduiert
Artikelnummer. 15366744 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
4 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15366744 1000 mL 4 Stück
15318751 500 mL 4 Stück
15303756 250 mL 4 Stück
15520482 125 mL 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15366744 Lieferant DWK LIFE SCIENCES™ Lieferanten-Nr. 218865453
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    415.00 €
    266.44 € / 4 Stück
    Sparen 148.56 €
    35% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die DURAN™ YOUTILITY™ Laboratory Bottle, Amber, GL 45, USP 660 und USP 671 Compliant, Graduated bietet ergonomische Griffzonen, ein schlankeres Profil für platzsparende Lagerung und bernsteinfarbenes Glas zum UV-Schutz lichtempfindlicher Materialien.
  • UV-Schutz bis ca. 500 nm aufgrund äußerer bernsteinfarbener Färbung – entspricht USP 660 (spektraler Transmission) und USP 671
  • Die ausschließlich äußere Anwendung der bernsteinfarbenen Farbe sorgt dafür, dass die Innenflächen die Standard-Eigenschaften DURAN™ des Borosilikat-3.3-Glases erhalten
  • Sehr langlebige und chemisch resistente Bernsteinfarbe, dauerhaft in die Außenglasoberfläche eingebrannt
  • Einfacheres und sichereres Handling mit speziell geformten Griffzonen auf beiden Seiten der Flasche
  • Deutlich schnelleres Öffnen oder Schließen mit verkürztem Flaschengewinde, vollständig kompatibel mit GL 45-Verschlüssen und Zubehör
  • Optimierter ergonomischer Schraubdeckel mit bequemen Rillen und Rillen für effizientes Anziehen oder Entfernen, selbst mit behandschuhten Händen
  • Vordefinierte Kennzeichnungsbereiche, die mit speziellen DURAN™ selbstklebenden YOUTILITY™ Flaschenetiketten kompatibel sind, um eindeutige Identifikation zu gewährleisten
  • Die schlankere Flaschenform ermöglicht eine optimalere Nutzung begrenzten Platzes in Autoklaven und Laborkühlschränken
  • Flaschen können horizontal auf den Seiten gestapelt werden, um eine bequeme Aufbewahrung zu gewährleisten
  • Die Dichtung von Deckelstopfen mit Dichtlippe gewährleistet eine flüssigkeitsdichte Abdichtung
  • Geformt aus DURAN™ Borosilikat 3.3, einem pharmakopoeialen Typ-1-Neutralglas mit ausgezeichneter chemischer und temperaturbeständiger Beständigkeit
  • Erhältlich in aufeinanderfolgenden Volumina: 125, 250, 500 und 1000 ml
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Farbe Bernstein
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung lichtempfindlicher Materialien; Transport und Versand lichtempfindlicher Materialien
Enthält Schraubverschluss und Ausgießring aus Polypropylen
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge 4/Packung
Sterilität Nicht steril
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Schraubgewinde
Verschlussgröße GL 45
Durchmesser (metrisch) 93 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 34 oz.
Form Rund
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Laborflasche