Learn More
Semadeni™ DuraSEAL™ Stretchfolie
Artikelnummer. 15858302
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
76 m
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
15858302 76 m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15858302 Lieferant Semadeni™ Lieferanten-Nr. 8774
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.26 €
    152.70 € / 1 Stück
    Sparen 24.56 €
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine hitze- und lösungsmittelbeständige Laborstretchfolie, ideal zum Versiegeln von Laborgefäßen aller Art.
  • Mikrowellengeeignet und hitzebeständig bis +100 °C
  • Auch zum Kochen von Wasser geeignet
  • Sehr beständig gegen Lösungsmittel und korrosive Medien
  • Der Film kann auf eine Größe zwischen 500 und 800 gedehnt werden.% seiner ursprünglichen Größe
  • Bildet eine luftdichte Abdichtung
  • Kann auch außerhalb des Labors für viele Anwendungen eingesetzt werden, bei denen ein Gefäß abgedichtet werden muss.
  • 10 cm breit, 76 m lang
Specifications
Anwendungen Dichtungsbehälter
Farbe Klar
Breite (metrisch) 10 cm
Länge (metrisch) 76 m
Zur Verwendung mit (Geräte) Flaschen, Gläser