Learn More
Phenomenex™ Durashell™ RP-Blitzsäulen, Kugelmedien, Partikelgröße 20 bis 35 μm
Alle ansehen Phenomenex ProdukteBeschreibung
- Marke: Claricep
- Verfahren: FLASH
- Trennmodus: Umgekehrte Phase
- Phase: RP
- Partikeltyp: Kugelförmig
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Flash-Säule |
| Säulenbettgewicht (metrisch) | 330 g |