Learn More
Macherey-Nagel™ Durasil-25/UV254-Platte TLC
Artikelnummer. 16523890 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 Pc.
Packungsgröße:
200 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16523890 200 Pc. 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16523890 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 812005.200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00 €
    282.40 € / 200 Stück
    Sparen 55.60 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
TLC Glasplatten, die mit unverändertem Siliziumgel beschichtet sind und eine harte Schicht für Dünnschichtchromatographie aufweisen.
  • TLC Glasplatten sind in verschiedenen Plattengrößen für unterschiedliche Anwendungen erhältlich
  • Beschichtung mit unverändertem Silikagel (SiOH)
  • Harte Schicht, die andere Ergebnisse zeigt als SIL G, ADAMANT oder SIL HD-Schichten
  • Häufig für TCM-Anwendungen verwendet
Spezifikation
Trägermaterial Glas
Material Unmodifiziertes Silikagel (SiOH)
Partikelgröße 5 bis 17 μm
Porengröße 60 Å
Menge 200 Pc.
Typ Glasplatten, die mit Siliziumgel beschichtet sind
Fluoreszierender Indikator Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Steroide, Normalphase (NP), Aminozin, Gallensäuren, Hautlipide
Zur Verwendung mit (Geräte) Dünnschichtchromatographie (TLC)
Enthält 200x TLC Glasplatten (5 x 10 cm)
Porenvolumen 0.75 mL/g
Produktlinie DURASIL
Sorbens DURASIL UV254
Spezifische Oberfläche ∼500 m2/g
Lagerungsbedingungen 15 °C bis 25 °C (59 °F bis 77 °F)
Dicke (metrisch) 0.25 mm
Abmessungen (L x B) 5 x 10 cm