Learn More
Brady™ DuraSleeve™ Polypropylen-Drahtmarkierungseinsätze für M6/M7-Drucker
Product Code. 17838134 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,163 x 0,59 in.
0,163 x 1,18 in.
Unit Size:
300 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Abmessungen (L x B) Unit Size
17838134 0,163 x 1,18 in. 300 Stück
17818194 0,163 x 0,59 in. 300 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 17838134 Supplier Brady™ Supplier No. 176287
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
DuraSleeve™ Polypropylen-Einsätze sind bedruckbare, starre Einsätze, die zum Bedrucken und Befestigen an einem Draht mithilfe von extrudierten, transparenten PVC-Drahtmarkierungsträgern konzipiert sind.
  • Hohe Beständigkeit gegenüber Alkoholen und Ölen bei gleichzeitiger Haftung in einem Temperaturbereich von -40 °C bis 100 °C (-40 °F bis 212 °F)
  • Erfüllt die Anforderungen an ein halogenfreies Material
  • Hergestellt aus Polypropylenmaterial B-390
Specifications
Zertifizierung/Konformität DIN VDE 0472 Teil 815, DIN VDE 0472 Teil 817, RoHS-konform
Klebstofftyp Nicht klebend
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Polypropylen
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung elektrischer Geräte, Leitungs- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Menge 300 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +212 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 100 °C
Abmessungen (L x B) 0,163 x 1,18 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,163 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,18 in.
Breite (metrisch) 29.97 mm
Höhe (metrisch) 4.14 mm
Alternate Part Number M6-30-390