Learn More
Palintest™ ERSATZTESTS HAERTE 40337
Artikelnummer. 11938067
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250/Pckg.
Packungsgröße:
250 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11938067 250/Pckg. 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11938067 Lieferant Palintest™ Lieferanten-Nr. AP254
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.03 €
    143.35 € / 250 Stück
    Sparen 27.68 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Robuste und zuverlässige Ersatzreagenzien für Photometer.
  • X250 Nachfüll-Photom Durete 0 - 500 PPM
  • Durete Reagenz-Nachfüllung
  • Härte, Photometer-Reagenzien,0 - 500 mg/l CaCO3, (50 /Pckg.)
Spezifikation
Konzentration 0 bis 500 ppm
Verpackung 250/Pckg.
Menge 250/Pckg.