Learn More
B Braun™ Durogrip™ Nadelhalter
Artikelnummer. 10433315
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
125 mm
145 mm
Modell:
Hegar-Olsen
Webster
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Modell unitSize
10433315 125 mm Webster 1 Stück
12678233 145 mm Hegar-Olsen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10433315 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. BM024R
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Ein Instrument zur Führung von Nadeln, zum Nähen und Greifen von Fein- oder Kursgeweben.
  • Gezahnte Backen bei beiden Sorten
  • Die Backen enthalten Wolframkarbid-Einsätze
  • Sicherer Halt auf der Nadel
Spezifikation
Produkttyp Nadelhalter
Beschreibung Gezahnt
Zur Verwendung mit (Anwendung) Führungs-/Haltenadeln und -nähte
Modell Webster
Länge (metrisch) 125 mm