Learn More
Invitrogen™ Durvalumab Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200111769
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30283029 100 μg 100 Mikrogramm
30283368 1 mg 1 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 30283029
Marke: Invitrogen™ MA558379
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Monoclonal Antibody
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Durvalumab with trade name Imfinzi, is an FDA-approved anti-cancer drug. It is known as a checkpoint inhibitor drug, developed by Medimmune/AstraZeneca. Durvalumab is a human IgG1 kappa monoclonal antibody. It blocks the interaction of programmed cell death ligand 1 (PD-L1) with the PD-1 (CD279).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Durvalumab
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM histidine with 0.01% Tween 80, 8% sucrose and no preservative; pH 6.2
Gen-Alias Imfinzi; MEDI4736
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1 κ