Learn More
Pinnacle Brush™ Staubpinsel
Artikelnummer. 12871924
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
200 mm
240 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch)
12871924 240 mm
12861944 200 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12871924 Lieferant Pinnacle Brush™ Lieferanten-Nr. H1756
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Metallmontierte Bürste. Pinnacle Brush™ Staubbürsten sind ideal für empfindliche Aufgaben.
  • Metallhalterung
  • Holzgriff
  • Fächerförmiges Ende
Spezifikation
Produkttyp Staubbürste
Griffmaterial Holz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Abstauben
Länge (metrisch) 240 mm
Menge Je 1