Learn More
Brookfield™ DV3T Rheometer
Artikelnummer. 15822197
Ansicht ändern
Click to view available options
Schnittstelle:
Digitaler Touchscreen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schnittstelle
15822197 Digitaler Touchscreen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15822197 Lieferant Brookfield™ Lieferanten-Nr. XDX3TRVKB00G00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit dem Brookfield™ DV3T Rheometer lässt sich die Viskosität eines einzelnen Punktes schnell und einfach erledigen. Das Gerät ist somit das ideale All-in-One-Gerät für vielbeschäftigte QC-Labors sowie anspruchsvolle R&D-Abteilungen, die sich mit umfassendem Flussverhalten befassen. Spindeln sind im Lieferumfang enthalten.
  • Der programmierbare DV3T bietet die fortschrittlichste Benutzererfahrung in Viskositätstests und -messungen
  • Der 7-Zoll-Touchscreen (18 cm) in Vollfarbe zeigt bequem alle Testparameter zusammen mit Messwerten für Streckspannung, Viskosität und Temperatur an
  • Grafische Darstellung auf dem Bildschirm
  • Integrierte Modelle ermöglichen eine schnelle Datenanalyse für den Flussindex und andere wählbare Variablen
  • Mit der PG Flash-Software kann der Bediener wiederholbare, benutzerdefinierte Tests auf einem PC mit den gleichen Bedienelementen, die er auf dem DV3T zum Hochladen auf das Gerät sieht, erstellen (Software und Flash-Laufwerk sind im Lieferumfang enthalten)
  • Erweiterte Sicherheitselemente wie anpassbare Benutzerebenen und Passwortzugang
Spezifikation
Beschreibung Rheometer mit Spindeln (6) im Lieferumfang enthalten
Schnittstelle Digitaler Touchscreen
Genauigkeit der Messung ±1,0 % Reichweite
Drehzahlbereich 0,01 bis 250 U/min
Temperaturbereich (metrisch) 0°bis 40 °C
Viskositätsbereich 100 cP bis 40 McP