missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ DVL3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Sheep Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen™ PA5148747

Artikelnummer. 30534971

  • 479.00 € / 100 Mikrogramm

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.

This gene is a member of a multi-gene family which shares strong similarity with the Drosophila disheveled gene, dsh. The Drosophila disheveled gene encodes a cytoplasmic phosphoprotein that regulates cell proliferation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

DVL3
Polyclonal
Unconjugated
DVL3
dishevelled 3 (homologous to Drosophila dsh); dishevelled 3, dsh homolog; dishevelled 3, dsh homolog (Drosophila); dishevelled segment polarity protein 3; dishevelled, dsh homolog 3; dishevelled-3; DRS3; DSH homolog 3; DVL3; dvl-3; I79_017820; KIAA0208; OTTHUMP00000210778; Segment polarity protein dishevelled homolog DVL-3; Segment polarity protein dishevelled-like DVL-3
Sheep
Antigen affinity chromatography
RUO
1857
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with trehalose and no preservative
Q92997
DVL3
E. coli-derived recombinant human Dishevelled-3, His545-Gly654.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt