Description
Das vollelektronische Vakuummessgerät DVR 3 hat eine ATEX-Zulassung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen gemäss ATEX-Kategorie 2 (zur Messung z. B. an und in Zone 1). Dieses kompakte Instrument ist vielseitig einsetzbar zur Druckmessung im Bereich zwischen Atmosphärendruck und 1 mbar. Es verfügt über einen integrierten Druckaufnehmer aus Aluminiumoxid-Keramik mit sehr guter Korrosionsbeständigkeit und hoher Langzeitstabilität. Das DVR 3 wird mit Batterie betrieben und verfügt über eine Stromversorgungseinheit mit eigener ATEX-Zulassung. Eine lange Batterielebensdauer wird duch automatisches Abschalten und Anpassung der Messhäufigkeit erreicht.
- Messbereich 1080 bis 1 mbar (hPa), 810 bis 1 Torr
- Genauigkeit < ±1 mbar (0,75 Torr) ±1 digit
- Typ: DVR 3
- Ausführung: II 2G EEx ia IIC T4
- B/T/H: 116/116/66mm
Specifications
Specifications
| Abmessungen (L x B x H) | 116 x 116 x 66 mm |
| Höhe (metrisch) | 66 mm |
| Länge (metrisch) | 116 mm |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 10 °C bis 40 °C |
| Gewicht (metrisch) | 0.43 kg |
| Genauigkeit | <±1 mbar/hPa/torr/±1 Ziffer (nach Einstellung, konstante Temp.) |
| Displaytyp | Große analoge und digitale Vakuumanzeige |
| Produkttyp | Manometer |