Learn More
DYDC2 Antibody (009), Biotin, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18356851 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18356851 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18356851
Marke: Novus Biologicals NBP290257B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
DYDC2 Monoclonal specifically detects DYDC2 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen DYDC2
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 9
Konjugat Biotin
Verdünnung ELISA
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias bA36D19.6, DPY30 domain containing 2, DPY30 domain-containing protein 2, MGC16186
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human DYDC2 (Q96IM9; Thr102-Pro176).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84332
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG