Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 680 Microscale Antibody Labeling Kit
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ DyLight Fluor Antibody Labeling Kits beinhalten die wichtigsten Reagenzien und das Zubehör für die einfache Markierung und Aufreinigung von Antikörpern und enthalten Standard- und Microscale-Kits für jeden spezifischen DyLight Fluoreszenzfarbstoff.
Leistungsmerkmale:
- Schnell: Markieren und reinigen Sie Proteine in etwa einer Stunde
- Aminreaktive Farbstoffe: Markierung praktisch jedes Proteins
- Effiziente, nicht-reaktive Farbstoffentfernung
- Minimale Probenverdünnung
- Das Spin-Säulenformat macht die Vorbereitung von Säulen, das Fraktionsscreening und das Warten auf die Proteinentstehung aus der Säule überflüssig
Produktspezifische Merkmale:
- Standardkits enthalten ausreichend Reagenzien zur Markierung und Aufreinigung von 3 × 1 mg IgG oder ähnlichen Mengen anderer Proteine
- Mikrobereichskits enthalten ausreichend Reagenzien zur Markierung und Aufreinigung von 5 × 0,1 mg IgG oder ähnlichen Mengen anderer Proteine
Im Lieferumfang enthalten:
Antikörpermarkierungskits
DyLight NHS-Ester, 3 Fläschchen, Reaktionspuffer, 1 ml, Spin-Säulen, je 6; Entnahmeröhrchen für Mikrozentrifugen, je 12; Aufreinigungsharz, 5 ml
Microscale-Kits
DyLight NHS-Ester, 5 Fläschchen, Reaktionspuffer, 1 ml, Spin-Säulen, je 5; Entnahmeröhrchen für Mikrozentrifugen, je 10; Aufreinigungsharz, 5 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | DyLight 680 Antikörpermarkierungskit im Mikrobereich |
| Produkttyp | Antikörpermarkierungskit |
| Menge | 5 Reaktionen |
| Ausreichend für | Markierung und Aufreinigung von 5 x 100 µg (1 mg/ml) IgG oder anderen Proteinen |
| Inhalt und Lagerung | Ausreichend für: Markierung und Aufreinigung von 5 x 100 μg (1 mg/ml) IgG oder anderen Proteinen DyLight NHS-Ester bei -20 °C lagern. Lagerung aller anderen Kit-Komponenten bei 4 °C. |
| Anregung/Emission | 692/712 |
| Kennzeichnungsmaßstab | 100 μg |
| Produktlinie | DyLight |
| Marker oder Farbstoff | Dylight 680 |
| Labeling Target | Antikörper, Proteine |