Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ Antibody Labeling Kits
Artikelnummer. 10381064 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anregung/Emission:
346/442
400/420
490/525
562/576
590/617
638/658
652/672
679/702
749/775
784/814
Marker oder Farbstoff:
Dylight 350
Dylight 405
Dylight 488
Dylight 550
Dylight 594
Dylight 633
Dylight 650
Dylight 680
Dylight 755
Dylight 800
Packungsgröße:
1 Set
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anregung/Emission Marker oder Farbstoff Packungsgröße
10381064 490/525 Dylight 488 1 Set
10741955 400/420 Dylight 405 1 Set
10197873 590/617 Dylight 594 1 Set
10391404 638/658 Dylight 633 1 Set
10270154 679/702 Dylight 680 1 Set
10026763 784/814 Dylight 800 1 Set
11891184 346/442 Dylight 350 1 Set
11814574 562/576 Dylight 550 1 Set
11834574 652/672 Dylight 650 1 Set
11572501 749/775 Dylight 755 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Artikelnummer. 10381064 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 53024
Halten Sie Ihre Wissenschaft in Bewegung mit 3 zum Preis von 2
Verwenden Sie den Aktionscode 27970
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Markieren Sie mit DyLight Farbstoffen Antikörper oder Proteine kovalent, um sie in der Immunfluoreszenz, Durchflusszytometrie, Western Blot Analyse und High-Content-Analyse zu nutzen.
Invitrogen Dylight Antikörpermarkierungskits bieten alles, was für die Markierung von 1 mg Antikörper oder Protein mit aminreaktivem DyLight Farbstoff und anschließender Entfernung freier Farbstoffe erforderlich ist. Wählen Sie aus einer Vielzahl von DyLight Fluorophoren im gesamten Spektrum aus, um Ihren Antikörper oder Ihr Protein kovalent zu markieren. Markierte Antikörper sind in der Regel innerhalb von 90 Minuten mit minimaler Eingriffszeit gebrauchsfertig. Das Kit enthält alle erforderlichen Komponenten für drei separate Markierungsreaktionen mit 1 mg IgG oder ähnlichen Mengen anderer Proteine.
Invitrogen DyLight Antikörpermarkierungskits ermöglichen die Erstellung fluoreszierender Antikörper, die kovalent mit verschiedenen DyLight Fluorophoren verbunden sind. Die fluoreszierend markierten Antikörper können in einer Vielzahl von Laboranwendungen eingesetzt werden, einschließlich Immunfluoreszenzmikroskopie, IHC, Western Blotting, ELISA, Durchflusszytometrie oder In-vitro- und In-vivo-Fluoreszenzdetektionsverfahren.
DyLight Antikörpermarkierungskits enthalten ein NHS-Ester-aktiviertes Derivat des leistungsstarken DyLight Farbstoffs, mit dem Antikörper und andere Proteine fluoreszierend für die zelluläre Bildgebung und andere Fluoreszenzdetektionsmethoden markiert werden können. Der DyLight Farbstoff ist aminreaktiv und wird mit einem N-Hydroxysuccinimid (NHS)-Ester-Anteil aktiviert, um mit exponierten N-terminalen α-Aminogruppen oder den ε-Aminogruppen von Lysinrückständen zu reagieren, um stabile Amidbindungen zu bilden.
DyLight Antikörpermarkierungskits enthalten alle erforderlichen Komponenten, um drei separate Markierungsreaktionen und die Entfernung freien Farbstoffs mit 1 mg IgG oder ähnlichen Mengen anderer Proteine durchzuführen.
DyLight Farbstoffe weisen in vielen Anwendungen eine höhere Fluoreszenzintensität und Photostabilität auf als CyDye und LI-COR™ Farbstoffe und bleiben über einen breiten pH-Bereich (pH 4 bis 9) stark fluoreszierend. Die hohe Wasserlöslichkeit von DyLight Fluoreszenzfarbstoffen ermöglicht ein hohes Farbstoff:Protein-Verhältnis, ohne dass es zu Ausfällungen der Konjugate kommt. Schließlich ermöglicht die hohe Löslichkeit dieser Fluorophore die direkte Zugabe von Proteinlösungen zu bestimmten Mengen des Markierungsreagenzes.
Weitere Vorteile der DyLight Antikörpermarkierungskits:
· Hohe Leistungsfähigkeit—Hohe Fluoreszenzintensität über einen breiten pH-Bereich
· Mehrere Farben—10 verschiedene Farbstoffe über das sichtbare Spektrum bis zu Infrarot
· Spezifität—NHS-Ester-aktivierte Farbstoffe kennzeichnen Proteine und andere Moleküle an primären Aminen (-NH2)
· Optimiertes Verfahren— Führt nach dem Standardprotokoll zu Antikörpern mit ausgezeichneten Farbstoff:Protein-Verhältnissen und Rückgewinnungsraten für optimale Aktivität und Fluoreszenzmarkierung
Wir bieten auch DyLight Microscale Antikörpermarkierungskits für die schnelle und effiziente Fluoreszenzmarkierung von Antikörpern zur Verwendung in Fluoreszenzverfahren an. Die DyLight Microscale Antikörpermarkierungskits enthalten alle erforderlichen Komponenten, um drei separate Markierungsreaktionen mit 100 µg IgG oder ähnlichen Mengen anderer Proteine durchzuführen. Sowohl das Standard- als auch das Microscale-Kit beinhalten das aminreaktive DyLight Fluorophor in praktischen Einwegfläschchen sowie Aufreinigungsharz und Spin-Säulen für die Vorbereitung von gebrauchsfertigen Konjugaten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Labeling Kit
Menge 3 reactions
Inhalt und Lagerung Enthält DyLight Fluor NHS-Ester, 5 x 15 μg-Fläschchen; Borat-Puffer (0,67 M), 1 ml; Aufreinigungsharz, 5 ml; 5 Spin-Säulen für Mikrozentrifugen; 10 Mikrozentrifugenröhrchen. Lagerung des DyLight NHS-Esters bei -20 °C. Alle anderen Kitkomponenten bei 4 °C lagern.
Anregung/Emission 490/525
Kennzeichnungsmaßstab 0,5 bis 1 mg
Produktlinie DyLight
Chemische Reaktivität Amin
Marker oder Farbstoff Dylight 488
Farbe Grün
Labeling Target Antikörper, Proteine
Markertyp DyLight™