Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 650-Phosphine
Artikelnummer. 11387431 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11387431 1 mg 1 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 11387431
Marke: Thermo Scientific™ 88911
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Markierung und Nachweis von Molekülen mit Azid-Tag zur metabolischen Markierung (Staudinger-Ligation) für Fluoreszenztests mit Phosphin-aktivierten Fluoreszenzfarbstoffen.
Thermo Scientific™ DyLight Fluor Phosphin-Reagenzien sind Phosphin-aktivierte fluoreszierende Farbstoffe für die spezifische Markierung und den Nachweis Azid-markierter Molekülen, die dadurch die Verwendung der Fluoreszenz-Bildgebung in metabolischen Markierungsstrategien ermöglichen.
Azidgruppen, die reaktiven Ziele der Phosphin-aktivierten Fluore, können über Azid-Reagenzien oder durch die In-vivo-Markierung mit Azid-Derivaten natürlich vorkommender metabolischer Bausteine in Proteine oder andere zelluläre Ziele eingebracht werden. Da weder Phosphine noch Azide in biologischen Systemen vorhanden sind, bilden sie chemoselektive (gegenseitig spezifische) Ligationspaare zur Markierung und Konjugation. In Kombination mit Azid-Markierungsstrategien ermöglichen Phosphin-aktivierte DyLight Fluorophore daher eine gerichtete Fluoreszenzmarkierung und erleichtern dadurch die Erkennung von Proteininteraktionen und posttranslationalen Modifikationen mithilfe von Fluoreszenz-Bildgebungstechnologien.
Leistungsmerkmale:
  • Löslich: gut löslich in wassermischbaren Lösungsmitteln (z. B. DMSO) für die anschließende Verdünnung in wässrigen Reaktionsgemischen mit Zelllysaten und anderen biologischen Proben.
  • Kompatibel – Die Reaktionschemie erfolgt effektiv unter einfachen Pufferbedingungen; erfordert keine zusätzlichen Reagenzien wie Kupfer oder Reduktionsmittel und beeinträchtigt keine Fluoreszenzanwendungen
  • Chemoselektiv – In biologischen Proben ist die reaktive Phosphingruppe spezifisch für Azid-markierte Moleküle; dies garantiert die Spezifität der Fluoreszenzmarkierung
  • Leistungsstarke Fluoreszenz – DyLight 488, DyLight 550 und DyLight 650 sind intensive, hochstabile Fluorophore für den Nachweis mit grüner, orangefarbener und roter Fluoreszenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Phosphin-aktiviertes proprietäres dunkelrotes fluoreszierendes Färbemittel
Produkttyp 650-Phosphin
Menge 1 mg
Inhalt und Lagerung Getrocknet lagern bei -20 °C. Versand bei Umgebungstemperatur.
Produktlinie DyLight
Chemische Reaktivität Azid
Reaktiver Teil Phosphin
Löslichkeit DMF (Dimethylformamid)
Marker oder Farbstoff Dylight 650
Markertyp Staudinger Chemielabel, DyLight Fluore