Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 488, Free Acid
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ DyLight Fluor Free Acids sind nicht aktivierte Formen ausgewählter DyLight Fluoreszenzfarbstoffe zur Verwendung als Steuerelemente und Kalibrierungsfaktoren in Fluoreszenz-Bildgebungsanwendungen.
Thermo Scientific™ DyLight Fluor Free Acids sind nicht aktivierte Formen ausgewählter DyLight Fluoreszenzfarbstoffe zur Verwendung als Steuerelemente und Kalibrierungsfaktoren in Fluoreszenz-Bildgebungsanwendungen. Die nicht aktivierten Farbstoffe enthalten die native Carboxylgruppe des Standard-Farbstoffmoleküls.
Allgemeine DyLight Fluorophor-Highlights:
- Helle Fluoreszenz — Intensive Emissionen liefern eine hervorragende Empfindlichkeit und erfordern weniger Konjugat
- Schmale Emissionsspektren — Vernachlässigbares Durchscheinen zwischen Fluorophorkanälen ermöglichen die Erkennung von mehreren Farben
- Ausgezeichnet Photostabilität — Die außergewöhnliche Beständigkeit gegen Photobleichung ermöglicht eine Fluoreszenz-Bildgebung unter anspruchsvollsten Bedingungen (z. B. strukturierte Beleuchtung, 4 Pi-Mikroskopie)
- Pufferstabilität — Konjugierte Fluorophore sind bei pH 4-9 vollständig stabil
- Gerätekompatibilität — Die Anregungs- und Emissionsspektren entsprechen den Filtersätzen und Lasereinstellungen aller gängigen Fluoreszenzinstrumente
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | DyLight™ 488, freie Säure, 1 mg, Feststoff, DyLight™ 488 Farbstoff, 493/518 nm Anregung-/Emissionwellenlänge, <4 °C Lagertemperatur, zur Verwendung für Proteinbiologie, Proteinmarkierung und -vernetzung, Proteinmarkierung |
| Menge | 1 mg |
| Produkttyp | Freie Säure |
| Löslichkeit | DMF (Dimethylformamid) |
| Inhalt und Lagerung | Bei < 4 °C lagern. |
| Reaktiver Teil | Carbonsäure |
| Marker oder Farbstoff | Dylight™ 488 |
| Markertyp | DyLight Fluore |
| Produktlinie | DyLight |
| Emission | 518 |
| Mehr anzeigen |