Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 521-LS NHS Ester
Artikelnummer. 12381943 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. 12381943
Marke: Thermo Scientific™ 82495
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Markieren Sie Antikörper oder andere Proteine für FRET- und Multiplex-Fluoreszenztests mit Fluoren mit großen Stokes-Verschiebungen (Erregung 488 nm; gelb bis fernrot emittierend).
Die Thermo Scientific™ DyLight Spezialfarbstoffe mit großer Stokes-Verschiebung bieten ein breites Spektrum an Fluoreszenz-Emissionseigenschaften von grün bis tiefrot mit einer einzigen Anregungsspitze, die der 480 nm-Laserlinie entspricht, und außergewöhnlich großen Stokes-Verschiebungen zur Hemmung von Quenching.
Die DyLight Spezialfarbstoffe mit großer Stokes-Verschiebung sind eine Familie von Markierungsmitteln, die einen Nachweis mittels heller Fluoreszenz für die Multiplex-Bildgebung ermöglichen. Die Farbstoffe besitzen einen gemeinsamen Anregungsbereich, während ihre Emissionseigenschaften von grünen bis zu tiefroten Wellenlängen reichen. Die Farbstoffe basieren auf einer Kumarin-Kernstruktur, die so modifiziert wird, dass sie bei verschiedenen Wellenlängen emittiert. Jeder Farbstoff enthält einen aminreaktiven NHS-Ester zur schnellen Modifikation von Antikörpern, Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen durch Bildung von Amidbindungen. Die DyLight Spezialfarbstoffe mit großer Stokes-Verschiebung können einzeln oder in Kombination mit DyLight 488 für Multiplex-Analysen verwendet werden. Die Erregungs- und Emissionsspitzen sind ausreichend voneinander getrennt, um ein Quenching zwischen Farbstoffen in Assays zu minimieren.
Besondere Merkmale:
  • Eine einzige Anregungswellenlänge–alle DyLight Spezialfarbstoffe mit großer Stokes-Verschiebung können zusammen bei 488 nm mit einem Argonlaser angeregt werden
  • Bildgebung mehrerer Targets gleichzeitigDie vier Farbstoffe mit großer Stokes-Verschiebung können zusammen mit DyLight 488 für Multiplex-Fluoreszenz-Anwendungen verwendet werden
  • NHS-Ester, reaktive Gruppe–ermöglicht die sofortige Markierung von Antikörpern, Proteinen, Peptiden und anderen aminhaltigen Molekülen durch Bildung von Amidbindungen
  • Mehrere Löslichkeitsoptionen –wählen Sie aus hydrophilen und hydrophoben Farbstoffen, um für beste Leistung bei der jeweiligen Anwendung die richtige Farbstoffkennzeichnung zu erhalten
  • Große Stokes-Verschiebung hemmt Quenching–minimale Überlappung zwischen Anregungs- und Emissionsspitzen hemmen Quenching-Effekte durch Färbemittel
  • Nutzung in FRET-basierten Assays– die extrem breite Trennung zwischen Anregungs- und Emissionsspitzen ermöglicht die Verwendung der Farbstoffe mit großer Stokes-Verschiebung in Energietransfer-Anwendungen, bei denen der Akzeptorfarbstoff im Spektrum weit von der Anregungswellenlänge entfernt liegt
Kriterien, die bei der Auswahl eines DyLight Spezialfarbstoffs mit großer Stokes-Verschiebung zu berücksichtigen sind:
  • Erregungs- und Emissionswellenlängen: Alle Farbstoffe teilen einen Erregungs-Wellenlängenbereich, mit Optionen für die Emission grüner bis hin zu fernroter Wellenlängen
  • Wasserlöslichkeit: DyLight Farbstoffe mit großer Stokes-Verschiebung können zunächst in Methanol, Ethanol, DMF oder DMSO solubilisiert werden, bei Transfer in ein wässriges Puffermedium zur Kennzeichnung von Biomolekülen
Empfohlen für:
Quencher und FRET-Paare; Konjugation in Kieselgelpartikel; STED-Mikroskopie; Mehrfarben-Mikroskopie; 4Pi-Mikroskopie; Zweifarben-3-D-Nanoskopie; dynamische Lichtstreuung; abgestufte Stokes-Verschiebung; Duplex-erweiterte RT-PCR; hochauflösende optische Mikroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Dylight 521-LS NHS-Ester
Menge 1 mg
Produkttyp Farbstoff
Löslichkeit DMF (Dimethylformamid)
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -20 °C. Versand bei Umgebungstemperatur.
Chemische Reaktivität Amin
Reaktiver Teil Aktiv-Ester, Succinimidylester, NHS-Ester
Marker oder Farbstoff DyLight™ Fluor (Spezialprodukt)
Markertyp DyLight Fluore
Produktlinie DyLight
Emission 666
Anregung 526
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DyLight 521-LS NHS Ester
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: DyLight Reactive Dyes