Learn More
Thermo Scientific™ Dylight™ Spezialfarbstoffe mit großer Stokes-Verschiebung
Artikelnummer. 12351943 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. 12351943
Marke: Thermo Scientific™ 82492
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Markieren Sie Antikörper oder andere Proteine für FRET- und Multiplex-Fluoreszenztests mit Fluoren mit großen Stokes-Verschiebungen (Anregung 488 nm; gelb bis tiefrot emittierend).
Die Thermo Scientific™ DyLight Spezialfarbstoffe mit großer Stokes-Verschiebung bieten ein breites Spektrum an Fluoreszenz-Emissionseigenschaften von grün bis tiefrot mit einer einzigen Anregungsspitze, die der 488-Laserlinie entspricht, und außergewöhnlich großen Stokes-Verschiebungen zur Hemmung von Quenching.
Die DyLight Spezialfarbstoffe mit großer Stokes-Verschiebung sind eine Familie von Markierungsmitteln, die einen Nachweis mittels heller Fluoreszenz für die Multiplex-Bildgebung ermöglichen. Die Farbstoffe besitzen einen gemeinsamen Anregungsbereich, während ihre Emissionseigenschaften von grünen bis zu tiefroten Wellenlängen reichen. Die Farbstoffe basieren auf einer Kumarin-Kernstruktur, die so modifiziert wird, dass sie bei verschiedenen Wellenlängen emittiert. Jeder Farbstoff enthält einen aminreaktiven NHS-Ester zur schnellen Modifikation von Antikörpern, Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen durch Bildung von Amidbindungen. Die DyLight Spezialfarbstoffe mit großer Stokes-Verschiebung können einzeln oder in Kombination mit DyLight 488 für Multiplex-Analysen verwendet werden. Die Anregungs- und Emissionsspitzen sind ausreichend voneinander getrennt, um ein Quenching zwischen Farbstoffen in Assays zu minimieren.
Leistungsmerkmale:
  • Wellenlänge für Einzelanregung–Alle DyLight Spezialfarbstoffe mit großer Stokes-Verschiebung können zusammen bei 488 nm mit einem Argonlaser angeregt werden
  • Gleichzeitige Bildgebung mehrerer Ziele–Die vier Farbstoffe mit großer Stokes-Verschiebung können zusammen mit DyLight 488 für Multiplex-Fluoreszenz-Anwendungen verwendet werden
  • NHS-Ester-Reaktionsgruppe–Ermöglicht die sofortige Markierung von Antikörpern, Proteinen, Peptiden und anderen aminhaltigen Molekülen durch Bildung von Amidbindungen
  • Verschiedene Löslichkeitsoptionen –Wählen Sie aus hydrophilen und hydrophoben Farbstoffen, um die richtige Farbstoffkennzeichnung für bestes Leistungsverhalten in einer bestimmten Anwendung zu finden
  • Große Stokes-Verschiebung verhindert Quenching–Minimale Überlappung zwischen Anregung- und Emissionsspitzen verhindert das Quenching zwischen Farbstoffen.
  • Verwendung in FRET-basierten Assays– Die extrem breite Trennung zwischen Anregungs- und Emissionsspitzen ermöglicht die Verwendung der Farbstoffe mit großer Stokes-Verschiebung in Energietransfer-Anwendungen, bei denen der Akzeptorfarbstoff im Spektrum weit von der Anregungswellenlänge entfernt liegt
Kriterien, die bei der Auswahl eines DyLight Spezialfarbstoffs mit großer Stokes-Verschiebung zu berücksichtigen sind:
  • Anregungs- und Emissionswellenlängen: Alle Farbstoffe teilen einen Anregungs-Wellenlängenbereich, mit Optionen für die Emission grüner bis hin zu tiefroter Wellenlängen
  • Wasserlöslichkeit: DyLight Farbstoffe mit großer Stokes-Verschiebung können zunächst in Methanol, Ethanol, DMF oder DMSO solubilisiert werden, bei Transfer in ein wässriges Puffermedium zur Kennzeichnung von Biomolekülen
Empfohlen für:
Quencher und FRET-Paare; Konjugation in Kieselgelpartikel; STED-Mikroskopie; Mehrfarben-Mikroskopie;4Pi-Mikroskopie; Zweifarben-3-D-Nanoskopie; dynamische Lichtstreuung; abgestufte Stokes-Verschiebung; Duplex-erweiterte RT-PCR; hochauflösende optische Mikroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Zusammensetzung NHS-Ester-aktiviertes Cumarin-Derivat mit langer Stokes-Verschiebung
Menge 1 mg
Produkttyp DyLight 485-LS NHS Ester
Ausreichend für 1 Anwendung zur Markierung von insgesamt 7 mg IgG unter typischen Bedingungen
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis