Learn More
Thermo Scientific™ Dylight™ Spezialfarbstoffe mit großer Stokes-Verschiebung
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteDescription
Die Thermo Scientific™ DyLight Spezialfarbstoffe mit großer Stokes-Verschiebung bieten ein breites Spektrum an Fluoreszenz-Emissionseigenschaften von grün bis tiefrot mit einer einzigen Anregungsspitze, die der 488-Laserlinie entspricht, und außergewöhnlich großen Stokes-Verschiebungen zur Hemmung von Quenching.
Leistungsmerkmale:
Wellenlänge für Einzelanregung–Alle DyLight Spezialfarbstoffe mit großer Stokes-Verschiebung können zusammen bei 488 nm mit einem Argonlaser angeregt werden
Gleichzeitige Bildgebung mehrerer Ziele–Die vier Farbstoffe mit großer Stokes-Verschiebung können zusammen mit DyLight 488 für Multiplex-Fluoreszenz-Anwendungen verwendet werden
NHS-Ester-Reaktionsgruppe–Ermöglicht die sofortige Markierung von Antikörpern, Proteinen, Peptiden und anderen aminhaltigen Molekülen durch Bildung von Amidbindungen
Verschiedene Löslichkeitsoptionen –Wählen Sie aus hydrophilen und hydrophoben Farbstoffen, um die richtige Farbstoffkennzeichnung für bestes Leistungsverhalten in einer bestimmten Anwendung zu finden
Große Stokes-Verschiebung verhindert Quenching–Minimale Überlappung zwischen Anregung- und Emissionsspitzen verhindert das Quenching zwischen Farbstoffen.
Verwendung in FRET-basierten Assays– Die extrem breite Trennung zwischen Anregungs- und Emissionsspitzen ermöglicht die Verwendung der Farbstoffe mit großer Stokes-Verschiebung in Energietransfer-Anwendungen, bei denen der Akzeptorfarbstoff im Spektrum weit von der Anregungswellenlänge entfernt liegt
Kriterien, die bei der Auswahl eines DyLight Spezialfarbstoffs mit großer Stokes-Verschiebung zu berücksichtigen sind:
- Anregungs- und Emissionswellenlängen: Alle Farbstoffe teilen einen Anregungs-Wellenlängenbereich, mit Optionen für die Emission grüner bis hin zu tiefroter Wellenlängen
- Wasserlöslichkeit: DyLight Farbstoffe mit großer Stokes-Verschiebung können zunächst in Methanol, Ethanol, DMF oder DMSO solubilisiert werden, bei Transfer in ein wässriges Puffermedium zur Kennzeichnung von Biomolekülen
Empfohlen für:
Quencher und FRET-Paare; Konjugation in Kieselgelpartikel; STED-Mikroskopie; Mehrfarben-Mikroskopie;4Pi-Mikroskopie; Zweifarben-3-D-Nanoskopie; dynamische Lichtstreuung; abgestufte Stokes-Verschiebung; Duplex-erweiterte RT-PCR; hochauflösende optische Mikroskopie
Specifications
Specifications
| Zusammensetzung | NHS-Ester-aktiviertes Cumarin-Derivat mit langer Stokes-Verschiebung |
| Menge | 1 mg |
| Produkttyp | DyLight 485-LS NHS Ester |
| Ausreichend für | 1 Anwendung zur Markierung von insgesamt 7 mg IgG unter typischen Bedingungen |