Beschreibung
Thermo Scientific™ DyLight Near Infrared Specialty Dyes bieten ein breites Spektrum an Optionen für die Markierung von Molekülen mit gewebedurchdringendem Nahinfrarot (NIR)-Fluoreszenzsignaturen an.
Dylight NIR-Farbstoffe sind eine Familie von Markierungsmitteln, die für die helle Fluoreszenzdetektion in zellbasierten oder In-vivo-Bildgebungsanwendungen verwendet werden können. NIR-Farbstoffe können auf der Grundlage ihrer charakteristischen Erregerungs- und Emissionseigenschaften oder ihrer relativen Hydrophilizität/Hydrophobizität ausgewählt werden. Farbstoffe, die eine größere Anzahl negativ geladener Sulfonate enthalten, haben im Allgemeinen eine größere Wasserlöslichkeit als Farbstoffe mit weniger Sulfonaten. Hydrophobere Farbstoffe bieten oft eine bessere Zelldurchdringungsfähigkeit in vivo, während hydrophilere Farbstoffe weniger unspezifisches Bindungspotential haben. Jeder Farbstoff enthält einen aminreaktiven NHS-Ester für die einfache Modifikation von Antikörpern, Proteinen, Peptiden oder anderen Biomolekülen durch die Bildung von Amidbindungen. NIR-Farbstoffe eignen sich am besten für die Bildgebung durch Gewebe und außerhalb von indigenen fluoreszierenden Biomolekülinterferenzen oder Quenchings. Dylight Near Infrared Dyes stellen die größte Auswahl an Fluoreszenzmarkern dar, die kommerziell erhältlich sind.
Leistungsmerkmale:
- Große Auswahl–Die größte Farbstofffamilie, die für NIR-Fluoreszenzanwendungen erhältlich ist
- NHS Ester-reaktive Gruppe–Ermöglicht die sofortige Markierung von Antikörpern, Proteinen, Peptiden und anderen aminhaltigen Molekülen durch Bildung von Amidbindungen
- Breites Spektrum bei der Wasserlöslichkeit–Wählen Sie zwischen hydrophilen und hydrophoben Farbstoffen, um den richtigen Farbstoffmarker für die beste Leistung in einer bestimmten Anwendung zu optimieren
- NIR-Farbstoffe vermeiden Hintergrundstörungen–Dylight NIR-Farbstoffe vermeiden Fluoreszenzstörungen oder Quench-Effekte durch Biomoleküle, die in Proben vorhanden sind
- Ausgezeichnete Signaldurchdringung durch Zellen und Gewebe–Dylight NIR-Farbstoffe haben einen optimalen Bereich für Anregung und Emission für In-vivo-Bildgebungsanwendungen
Kriterien, die bei der Auswahl eines DyLight NIR-Spezialfarbstoffs zu berücksichtigen sind:
- Anregungs- und Emissionswellenlänge– Wählen Sie den Farbstoff, der den Anregungs- und Emissionsfähigkeiten Ihres Geräts am besten entspricht
- Wasserlöslichkeit– Wählen Sie einen DyLight NIR-Farbstoff auf der Grundlage seiner relativen Hydrophilität, die direkt mit der Anzahl der negativ geladenen Sulfonate korreliert, die er auf seiner Kernstruktur hat. Hydrophilere Farbstoffe sind am besten geeignet, die Wasserlöslichkeit eines markierten Antikörpers aufrechtzuerhalten und die unspezifische Bindung des Konjugats zu begrenzen. Hydrophobere Farbstoffe eignen sich häufig am besten für die Durchdringung von Geweben und Zellmembranen in vivo, was bedeutet, dass Farbstoffe mit weniger Sulfonaten für einige Anwendungen am besten geeignet sind.
- Dylight Farbstoffauswahl– Die große Auswahl an NIR-Farbstoffen ermöglicht es, eine Reihe von Farbstoffkandidaten in einer bestimmten Anwendung auf optimale Leistung zu testen
Empfohlen für:
In vivo- oder ex vivo-Bildgebung; Tumorbildgebung mit markierten Peptiden; NIR-Fluoreszenz-Bildgebung (NIRF) mit markierten Silika-Nanopartikeln; NIR In vitro-Bildgebung und -Charakterisierung; Bestimmung der thermischen Stabilität; Zytotoxizitäts-Assays; Molekulare Bildgebung; UV-VIS-NIR-Spektroskopie; Fluoreszenz-Korrelations-Spektroskopie; MRI-Anwendungen; DNA-Sequenzierung; Primer-Markierung für PCR; 2D-Gelelektrophorese; Durchflusszytometrie/Fluoreszenz-Mikroskopie (ACS); Konfokale Laserscanmessung
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | NHS-Ester-aktiviertes Benzopyrilium mit 1 Sulfonatgruppe |
| Menge | 1 mg |
| Produkttyp | Dylight 700-B1-NHS-Ester |
| Ausreichend für | 1 Anwendung zur Markierung von insgesamt 7 mg IgG unter typischen Bedingungen |