Learn More
Thermo Scientific™ Dylight™ Quencher Spezialfarbstoffe
FRET (Fluoreszenz-Resonanz-Energie-Transfer)-Quenching in Anwendungen mit DyLight Fluoren oder anderen Fluoreszenzsonden mithilfe dieser nicht fluoreszierenden Farbstoffe.
Spezifikation
| Menge | 1 mg |
|---|---|
| Ausreichend für | 1 Anwendung zur Markierung von insgesamt 7 mg IgG unter typischen Bedingungen |
Beschreibung
Thermo Scientific™ DyLight Quencher Spezialfarbstoffe sind für die effiziente Kombination mit DyLight Fluoren und anderen kommerziellen Fluoreszenzfarbstoffen für qualitativen und quantitativen Fluoreszenz-Resonanz-Energie-Transfer (FRET) vorgesehen.
DyLight Quencher Spezialfarbstoffe sind eine Familie von nicht-fluoreszierenden Farbstoffen für das Fluoreszenz-Quenching in FRET-Anwendungen. Der optimale Quencher-Farbstoff kann anhand seiner charakteristischen Absorptionseigenschaften gewählt werden, die der Emission eines entsprechenden Fluors entsprechen. Jeder Farbstoff enthält einen aminreaktiven NHS-Ester für die einfache Modifikation von Antikörpern, Proteinen, Peptiden oder anderen Biomolekülen durch die Bildung von Amidbindungen.Leistungsmerkmale:
Große Auswahl– die größte Familie von Farbstoffen, die für Anwendungen mit tiefrot emittierender Fluoreszenz erhältlich ist
NHS-Ester-Reaktionsgruppe–ermöglicht die sofortige Kennzeichnung von Antikörpern, Proteinen, Peptiden und anderen aminhaltigen Molekülen durch Bildung von Amidbindungen
Kriterien, die bei der Auswahl eines DyLight Quencher Spezialfarbstoffs zu berücksichtigen sind:
- Absorptionswellenlänge: Wählen Sie den Quencher-Farbstoff mit der Absorptionswellenlänge, die der Emission Ihres Fluorophors und dem Gerät entspricht.
- Wasserlöslichkeit: Wählen Sie einen Farbstoff auf Grundlage seiner relativen Hydrophilie, die der Anzahl negativ geladener Sulfonate auf seiner Kernstruktur entspricht. Hydrophilere Farbstoffe sind am besten geeignet, die Wasserlöslichkeit eines markierten Antikörpers aufrechtzuerhalten und die unspezifische Bindung des Konjugats zu begrenzen. Stärker hydrophobe Farbstoffe eignen sich oft am besten zur Durchdringung von Geweben und Zellmembranen in vivo; d. h. Farbstoffe mit weniger Sulfonaten können für einige Anwendungen am besten geeignet sein.
- DyLight Farbstoffauswahl: Die große Auswahl an rot emittierenden Farbstoffen ermöglicht Tests an einer Reihe von Kandidatenfarbstoffen in einer Anwendung auf optimales Leistungsverhalten
Empfohlen für:
FRET; andere Quenching-Anwendungen
Spezifikation
| 1 mg | |
| 1 Anwendung zur Markierung von insgesamt 7 mg IgG unter typischen Bedingungen |