Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 650 Maleimide
Artikelnummer. 10621601 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. 10621601
Marke: Thermo Scientific™ 62295
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Markieren Sie Antikörper oder andere Proteine als Sonden für Fluoreszenz-Bildgebungs-Assays mit dem gesamten Spektralbereich von Maleimid-aktivierten DyLight Farbstoffen.
Thermo Scientific™ Sulfhydryl-Reactive DyLight Dyes sind Maleimid-aktivierte DyLight Fluore zur Fluoreszenzmarkierung von Antikörpern und anderen Proteinen, die als Sonden für die zelluläre Bildgebung und andere Fluoreszenzdetektionsmethoden verwendet werden.
Thermo Scientific™ DyLight™ Farbstoffe besitzen Absorptionsspektren im Bereich von 350 bis 770 nm. Diese Reagenzien fluoreszieren über einen breiten pH-Bereich, sind in vielen Anwendungen intensiver als Alexa Fluor™ oder Cy™ Farbstoffe und entsprechen den Ausgangswellenlängen gängiger Fluoreszenzinstrumente. Darüber hinaus ermöglicht die Wasserlöslichkeit von DyLight Reagenzien ein hohes Fluor-Protein-Verhältnis ohne Ausfällung während der Konjugation.
Die Thiol-reaktiven Farbstoffe enthalten Maleimidgruppen, die überwiegend mit freien –SH-Gruppen bei pH-Werten im Bereich von 6,5 bis 7,5 reagieren und eine stabile Thioetherbindung bilden. Bei einem pH-Wert von 7 ist die Maleimidgruppe ∼ 1000 Mal reaktiver gegenüber freiem Thiol als gegenüber Amin.1 Bei pH-Werten > 7,5 kann es zu einer Reaktivität gegenüber primären Aminen und zur Hydrolyse der Maleimidgruppe kommen.
Leistungsmerkmale:
  • Spezifisch — Der Maleimid-aktivierte Farbstoff markiert Proteine und andere Moleküle bei reduzierten Thiolen (-SH)
  • Effiziente Markierungsverfahren — Gut charakterisierte Chemie und optimierte Protokolle sorgen für eine zuverlässige, hochwertige Markierung
  • Optimiertes Verfahren für die Markierung von Antikörpern —Vollständiges Protokoll für die IgG-Reduktion und -Markierung sowie zur Berechnung der Markierungseffizienz
Anwendungen:
  • Antikörpermarkierung für Immunfluoreszenzanwendungen, einschließlich Immunzytochemie (ICC), Immunhistochemie (IHC), Western Blot- und ELISA-Assays
  • Markierung von Ziel-Makromolekülen für In-vitro- und In-vivo-Fluoreszenzdetektionsstrategien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung DyLight 650 Maleimid
Menge 1 mg
Produkttyp Farbstoff
Löslichkeit DMF (Dimethylformamid)
Inhalt und Lagerung Getrocknet lagern bei -20 °C. Versand bei Umgebungstemperatur.
Chemische Reaktivität Thiol
Reaktiver Teil Maleimid
Marker oder Farbstoff Dylight™ 650
Markertyp DyLight Fluore
Produktlinie DyLight
Emission 672
Anregung 652
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DyLight Reactive Dyes
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: DyLight Reactive Dyes