Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ Anti-E. coli O157
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
5 mL
Packungsgröße:
1 Stück
5 Milliliter
Beschreibung
Dynabeads™ E. coli Anti-O157 ist ein Werkzeug für eine bessere Probenvorbereitung, verbesserte Zellkultur und für immunbasierte Assays für E. coli O157:H7 in Proben von Lebensmitteln, Fäkalien, Wasser und anderen Umgebungen. Basierend auf der bekannten und weit verbreiteten immunmagnetischen Separationstechnologie (IMS) bietet Dynabeads™ E. coli Anti-O157 eine nützliche Methode zur selektiven Erfassung von E. coli O157:H7 und besseren Vorbereitung von Proben für eine effektive Analyse.
Dynabeads™ Anti-E. coli O157 geben Ihnen folgende Möglichkeiten:
Isolieren und Konzentrieren von E. coli O157:H7 aus Proben in nur 24 Stunden
Verbesserte Nachweisempfindlichkeit in Zellkulturen und Immunassays von Proben
Manuelle und automatisierte Trennungen (mit dem BeadRetriever™ System)
Dynabeads™ Anti-E. coli O157 geben Ihnen folgende Möglichkeiten:
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Jede Produkteinheit enthält 1 ml Dynabeads™ Anti-E. coli O157. Bei 2 – 8 °C lagern. |
| Produkttyp | Anti-E.coli O157 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Dynabeads™ MPC™, KingFisher mL Aufreinigungssystem für Lebensmittelsicherheit, DynaMag™-2 |
| Isolierungstechnik | Immunmagnetische Trennung |
| Prep-Maßstab | Mikrobielle Proben mit kleinem Volumen |
| Produktlinie | Dynabeads |
| Menge | 1 ml |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |