Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ Anti-E. coli O157
Artikelnummer. p-7075829 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
5 mL
Packungsgröße:
1 Stück
5 Milliliter
Artikelnummer. 10322443
Marke: Applied Biosystems™ 71003
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dynabeads Anti-E. coli O157
Dynabeads™ E. coli Anti-O157 ist ein Werkzeug für eine bessere Probenvorbereitung, verbesserte Zellkultur und für immunbasierte Assays für E. coli O157:H7 in Proben von Lebensmitteln, Fäkalien, Wasser und anderen Umgebungen. Basierend auf der bekannten und weit verbreiteten immunmagnetischen Separationstechnologie (IMS) bietet Dynabeads™ E. coli Anti-O157 eine nützliche Methode zur selektiven Erfassung von E. coli O157:H7 und besseren Vorbereitung von Proben für eine effektive Analyse.
Dynabeads™ Anti-E. coli O157 geben Ihnen folgende Möglichkeiten:
  • Isolieren und Konzentrieren von E. coli O157:H7 aus Proben in nur 24 Stunden
  • Verbesserte Nachweisempfindlichkeit in Zellkulturen und Immunassays von Proben
  • Manuelle und automatisierte Trennungen (mit dem BeadRetriever™ System)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung Jede Produkteinheit enthält 1 ml Dynabeads™ Anti-E. coli O157.
    Bei 2 – 8 °C lagern.
    Produkttyp Anti-E.coli O157
    Zur Verwendung mit (Geräte) Dynabeads™ MPC™, KingFisher mL Aufreinigungssystem für Lebensmittelsicherheit, DynaMag™-2
    Isolierungstechnik Immunmagnetische Trennung
    Prep-Maßstab Mikrobielle Proben mit kleinem Volumen
    Produktlinie Dynabeads
    Menge 1 ml
    Versandbedingung Raumtemperatur