Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Biotin Binder
Artikelnummer. 10541455
Click to view available options
Menge:
2 mL
5 ml
Packungsgröße:
2 Milliliter
5 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10541455
Marke: Invitrogen™ 11047
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Afficher la politique du retour.
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Includes
5 ml Dynabeads beschichtet mit rekombinantem Streptavidin.
Dynabeads Biotin Binder contains 2.8 μm superparamagnetic beads that bind biotinylated antibodies (or other biotinylated ligands), allowing you to isolate cells from any species (e.g., human, mouse, rat, non-human primates, and cell lines).
Dynabeads Biotin Binder contains 2.8 μm superparamagnetic beads that bind biotinylated antibodies (or other biotinylated ligands), allowing you to isolate cells from any species (e.g., human, mouse, rat, non-human primates, and cell lines). Advantages of Dynabeads Biotin Binder:
  • Works with any cell type, from any sample and from any species
  • Fast and efficient depletion or positive isolation of any target cells for molecular downstream assays using a biotinylated primary antibody
  • Obtain pure and untouched cells using a mixture of biotinylated antibodies to deplete unwanted cells
Dynabeads Biotin Binder isoliert Zellen von allen Spezies (z. B. Mensch, Maus, Ratte, nicht-menschliche Primaten und Zelllinien).
  • Funktioniert bei jedem Zelltyp, von jeder Probe und Spezies.
  • Schneller Abbau oder Positivisolierung beliebiger Zielzellen für nachfolgende molekulare Assays mit einem biotinylierten Primärantikörper
  • Reine und unberührte Zellen mithilfe einer Mischung biotinylierter Antikörper zum Abbau unerwünschter Zellen erhalten
  • Kapazität: Verarbeitet insgesamt ca. 2x109 Zellen
  • Zelltyp: Alle Zellen aus allen Spezies
  • Isolierungsmethode: Depletion, Negativisolierung oder Positivisolierung
  • Ausgabeviabilität: >95 %
  • Reaktivität: Alle Spezies
  • Probentyp: Blut, PBMC, Gewebeextrakte
  • Ausgangsmaterial (Zellzahl): 1x107 PBMCs pro Isolierung
  • Zielspezies: Alle Spezies
Kann verschiedenen Isolierungsstrategien angepasst werden
Nützlich für viele Probentypen
Zellanalyse, Zellisolierung, Isolierung und Expansion von Zellen, Isolierung humaner Zellen, Isolierung von Mauszellen, sekundäre Zellisolierung
Informations sur la commande
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Zelltyp Alle Zellen aus allen Spezies
Inhalt und Lagerung Dieses Produkt enthält: 5 ml Dynabeads™ beschichtet mit rekombinantem Streptavidin.
Bei 2 bis 8 °C lagern.
Produkttyp Biotin-Bindemittel
Enthält 5 mL Dynabeads coated with recombinant streptavidin.
Isolierungstechnik Depletion, Negativisolierung oder Positivisolierung
Anzahl Zellen Zur Verarbeitung von insgesamt ∼2 x 10^9 Zellen
Ausgabegrad >95 %
Produktlinie DYNAL, Dynabeads
Reinheits- oder Qualitätsgrad Forschungsqualität
Menge 5 ml
Reaktivität Alle Spezies
Probentyp PBMC, Gewebeextrakte, Blut
Versandbedingung Raumtemperatur
Ausgangsmaterial (Zellzahl) 1x10^7 PBMCs pro Isolierung
Zielspezies Alle Spezies
Durchmesser (metrisch) 2,8 μm
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis