Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ CD4
Artikelnummer. 10139392
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mL
5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
10139392 5 ml 1 Stück
30275716 2 mL 2 Milliliter
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10139392
Marke: Invitrogen™ 11145D
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
5 ml Dynabeads CD4 mit monoklonalem Anti-CD4-Antikörper beschichtet.
Dynabeads CD4 are superparamagnetic beads coupled with an anti-human CD4 antibody that enable easy isolation or depletion of human CD4+ T cells directly from any sample, including whole blood, bone marrow, buffy coat, PBMC, and tissue digests.
Dynabeads CD4 are superparamagnetic beads coupled with an anti-human CD4 antibody that enable easy isolation or depletion of human CD4+ T cells directly from any sample, including whole blood, bone marrow, buffy coat, peripheral blood mononuclear cells (PBMCs), and tissue digests. Advantages of Dynabeads CD4:
  • Fast and efficient isolation of CD4+ T cells from any sample—no columns required
  • High purity, yield, and viability of positively isolated CD4+ T cells for molecular downstream assays
  • Fast and efficient depletion of CD4+ T cells from any sample
Dynabeads CD4 sind superparamagnetische Beads, die mit einem Anti-Human-CD4-Antikörper gekoppelt sind, der eine einfache Isolierung oder Depletion menschlicher CD4+-T-Zellen direkt aus jeder Probe, einschließlich Vollblut, Knochenmark, Buffy Coat, mononukleären Zellen (MNC) und Gewebeextrakten ermöglicht.
  • Schnelle und effiziente Isolierung von CD4+-T-Zellen aus jeder Probe – keine Säulen erforderlich
  • Hohe Reinheit, Ausbeute und Lebensfähigkeit von positiv isolierten CD4+-T-Zellen für nachfolgende molekulare Assays
  • Kapazität: Verarbeitet insgesamt ca. 2x109 Zellen
  • Zelltyp: T-Zellen (CD4)
  • Isolierungsmethode: Depletion, Positivisolierung für molekulare Anwendungen
  • Ausgabeviabilität: >95 %
  • Probentyp: But, PBMC
  • Ausgangsmaterial (Zellzahl): 1x107 PBMCs pro Isolierung
  • Zielspezies: Human
Zellanalyse, Zellisolierung, Isolierung und Expansion von Zellen, Isolierung humaner Zellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp T-Zellen (CD4)
Inhalt und Lagerung Dieses Produkt enthält: 5 ml Dynabeads™ CD4 mit monoklonalem Anti-CD4-Antikörper beschichtet.
Lagerung: 2 °C bis 8 °C. Nicht einfrieren.
Produkttyp Antikörperbeschichteter Bead
Enthält 5 mL Dynabeads CD4 coated with anti-CD4 monoclonal antibody.
Isolierungstechnik Depletion, Positivisolierung für molekulare Anwendungen
Anzahl Zellen Zur Verarbeitung von insgesamt ∼2 x 10^9 Zellen
Ausgabegrad >95 %
Produktlinie DYNAL, Dynabeads
Reinheits- oder Qualitätsgrad Forschungsqualität
Menge 5 ml
Probentyp PBMC, Blut
Versandbedingung Raumtemperatur
Ausgangsmaterial (Zellzahl) 1x10^7 PBMCs pro Isolierung
Zielspezies Human
Durchmesser (metrisch) 4,5 μm