Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Intact Virus Enrichment
Beschreibung
Dynabeads Intact Virus Enrichment sind 1 µm starke Anionenaustausch-Magnetbeads, die negativ geladene Vesikel und Moleküle binden. Die Beads sind für die Anreicherung des intakten SARS-CoV-2-Coronavirus aus verdünnten Zellkulturen und Virustransportmedien optimiert, wurden jedoch für die Anreicherung des humanen Immundefizienzvirus (HIV) und des respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) sowie von Ebola-, Zika-, Influenza-A-, Noro- und Novo-Viren verifiziert. Die Anreicherung ist sanft und schnell und kann in nur 15 Minuten durchgeführt werden. Das Virus kann in einem zusätzlichen 10-minütigen Freisetzungsschritt problemlos von den Beads entfernt werden.
Das angereicherte intakte Virus kann für weiteres Virenwachstum oder in nachfolgenden funktionalen Assays, in der Proteinforschung (Western Blot, Massenspektrometrie), zur Aufreinigung von RNA für PCR usw. verwendet werden. Darüber hinaus ermöglichen die Dynabeads Magnet-Beads eine Anreicherung mit hohem Durchsatz in Kombination mit einem unserer KingFisher Instrumente. Somit stehen sowohl manuelle als auch automatisierte Protokolle zur Verfügung.
Gründe für die Anwendung von Dynabeads Intact Virus Enrichment
• Schnelle Isolierung – intakte Viren in <15 Minuten
• Einfache Automation – einfach den Knopf drücken und weggehen
• Hoher Durchsatz – Anreicherung von bis 96 Proben pro Durchlauf
• Funktionelle Viren – das intakte Virus kann in jedem funktionsfähigen Assay verwendet werden
• Freisetzung – das Virus kann von den Beads in ∼10 Minuten freigesetzt werden
So verwenden Sie Dynabeads Intact Virus Enrichment
Für die Waschschritte sind ein Mischpult/eine Walze und ein DynaMag Magnet erforderlich. Beads vor dem Start gründlich mischen. Verwenden Sie ∼20 µl Dynabeads/ml-Virusprobe.
Manuelles Protokoll:
1. Waschen Sie die Beads zweimal mit dem Magneten.
2. Geben Sie bei Raumtemperatur 10 Minuten lang Beads in die Probe.
3. Waschen Sie das an die Beads gebundene Virus zweimal mit dem Magneten, um das ungebundene Ziel zu entfernen.
4. Optional: Setzen Sie das Virus innerhalb von ∼10 Minuten von den Beads frei
Automatisiertes Protokoll:
(KingFisher Probenaufreinigungssystem (Apex, Flex oder Duo Prime) erforderlich)
1. Fügen Sie die Reagenzien zu den Platten hinzu, laden Sie die Platten in das Gerät, und drücken Sie die Taste.
2. Kommen Sie in 20 Minuten zurück, um das angereicherte Virus aufzunehmen.
Die Anreicherung von Viren aus Kulturen oder Proben basiert üblicherweise auf Methoden der Ultrazentrifugation, die mühsam sind, teure und große Geräte erfordern und eine bedenkliche Ausbeute liefern. Die Covid-19-Pandemie hat den Fokus auf ansteckende Krankheiten und die Funktion von Viren, den Einfluss auf den Körper und das Immunsystem sowie auf neue Arten der Entwicklung von neue Impfstoffe und Therapien verstärkt. Eine verstärkte Virusforschung erhöht auch den Bedarf an höherem Durchsatz bei weniger manueller Handhabung. Die Dynabeads Intact Virus Enrichment Beads sind einzigartig und erreichen eine automatisierte Anreicherung von infektiösen Viren von bis zu 96 Proben pro Durchlauf in weniger als 30 Minuten, wodurch die Zeit für die praktische Anwendung und die Gesamtzeit reduziert und gleichzeitig Durchsatz und Reproduzierbarkeit erhöht werden.
Wenn Sie mit In-vitro-Transkription (IVT) für die Entwicklung von mRNA-basierten Impfstoffen und Therapeutika arbeiten, bietet unsere neue Dynabeads-Technologie einen einfachen, flexiblen und skalierbaren mRNA-Produktionsablauf, der den Einsatz von Plasmiden und Antibiotika minimiert.
Wenn Sie Dynabeads Intact Virus Enrichment in ein kommerzielles Produkt oder eine Dienstleistung integrieren oder ein größeres Volumen dieses Produkts benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter oemdynal@lifetech.com.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 40 mg/mL |
| Beschreibung | Strong anion exchange magnetic beads |
| Material | Magnetisches Polystyrol |
| Inhalt und Lagerung | Enthält 40 mg/ml starke superparamagnetische Anionenaustausch-Beads, geliefert in 30 mM Natriumchlorid (NaCl) und 0,05 % Natriumazid (NaN3). Bei 2 bis 8 °C lagern. |
| Durchmesser (metrisch) | 1 μm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | DynaMag Magnete oder KingFisher Instrumente |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Geeignet für hohe Durchsätze |
| Versandbedingung | Umgebungstemperatur |
| Oberflächenfunktionalität | Stark positiv geladene Oberfläche |
| Menge | 2 mL |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.