Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Protein A IP Kit and Magnet Starter Pack
Click to view available options
Menge:
40 Reaktionen
Packungsgröße:
40 Reaktionen
Beschreibung
Platzsparendes Designmit unserer kleinsten Thermocycler-Stellfläche
- Platzeinsparung auf der Platte durch flexible modulares Design
- Das separate Bedienfeldmodul bietet Flexibilität beim Einbau auf der Roboterplatte
- Verkabelungsoptionen mit 10 cm, 1 Meter und 3 Meter erhältlich
Merkmale des automatisierten Deckels und des Thermocyclers
- Block mit 384 Wells
- Der automatisierte Deckel ist mit der Programmierung für den einfachen freihändigen Betrieb mit Liquid Handling oder Plattenstaplern kompatibel.
- Die beheizte Abdeckung wird nach vorne verschoben, um den Plattenstapel abzudecken, sorgt dadurch für thermischen Kontakt und verhindert Verdunstung.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Kitinhalt | 2 ml Dynabeads Protein A Beads, 16 ml Antikörper-Bindungs- und Waschpuffer, 28 ml Waschpuffer, 1 ml Elutionspuffer, 1 x DynaMag-2 Magnet |
| Inhalt und Lagerung | Dynabeads bei 2 bis 8 °C lagern. |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Produktlinie | DynaMag, Dynabeads |
| Menge | 40 Reaktionen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunpräzipitation |
| Typ | Dynabeads™ Protein A IP Kit und Magnet Starter Pack |
| Ligandentyp | Protein A |