Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Protein G IP Kit and Magnet Starter Pack
Click to view available options
Menge:
40 Reaktionen
Packungsgröße:
40 Reaktionen
Beschreibung
Das Dynabeads Protein G IP Kit und Magnet Starter Pack kombinieren für einen bequemen Einkauf Dynabeads Protein G Magnet-Beads zur Immunpräzipitation (einschließlich der benötigten Puffer) mit dem Magneten, der für 1,5-ml-Mikrozentrifugenröhrchen am besten geeignet ist. Die Beads und Puffer sind ausreichend für 40 Reaktionen, und der Magnet fasst 16 x 1,5-ml-Mikrozentrifugenröhrchen. Das Immunoprecipitation Kit – Dynabeads Protein G mit Puffern, eigenständige Dynabeads Protein G Beads und DynaMag-2 Magnet sind ebenfalls separat erhältlich.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Kitinhalt | 2 ml Dynabeads Protein G Beads, 16 ml Antikörper-Bindungs- und Waschpuffer, 28 ml Waschpuffer, 1 ml Elutionspuffer, 1 x DynaMag-2 Magnet |
| Inhalt und Lagerung | Dynabeads bei 2 bis 8 °C lagern. |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Produktlinie | DynaMag, Dynabeads |
| Menge | 40 Reaktionen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunpräzipitation |
| Typ | Protein G IP Kit und Magnet Starter Pack |
| Ligandentyp | Protein G |