Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Protein G and Magnet Starter Pack
Description
Platzsparendes Designmit unserer kleinsten Thermocycler-Stellfläche
- Platzeinsparung auf der Platte durch flexible modulares Design
- Das separate Bedienfeldmodul bietet Flexibilität beim Einbau auf der Roboterplatte
- Verkabelungsoptionen mit 10 cm, 1 m und 3 m erhältlich
Merkmale des automatisierten Deckels und des Thermocyclers
- Block mit 384 Wells
- Der automatisierte Deckel ist mit der Programmierung für den einfachen freihändigen Betrieb mit Liquid Handling oder Plattenstaplern kompatibel.
- Die beheizte Abdeckung wird nach vorne verschoben, um den Plattenstapel abzudecken, sorgt dadurch für thermischen Kontakt und verhindert Verdunstung.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Spécification
Spécification
| Inhalt und Lagerung | Das Produkt enthält: • 2 x 1 ml Dynabeads Protein G Beads • 1 x DynaMag-2 Magnet Dynabeads bei 2 – 8 °C lagern. |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Produktlinie | DynaMag, Dynabeads |
| Menge | 40 reactions |
| Typ | Starterpaket aus Protein G und Magnet |
| Ligandentyp | Protein G |
| Ausreichend für | 40 Reaktionen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.