missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Dynabeads™ SARS-CoV-2 Spike IgG ELISA Kit

Artikelnummer. 17551825
Click to view available options
Packungsgröße:
480 Stück
96 Stück
Menge:
5 x 96 Reaktionen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17551825

Marke: Invitrogen™ 18000D

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das Dynabeads™ SARS-CoV-2 Spike-IgG-ELISA-Kit ist ein Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent-Assay) der entwickelt wurde, um den Gehalt an menschlichem SARS-CoV-2-IgG aus Serum- und Plasmaproben zu ermitteln und zu quantifizieren.Das Produkt kann sowohl für qualitative als auch für quantitative Assays verwendet werden.

  • Ein Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent-Assay), der entwickelt wurde, um den Gehalt an menschlichem SARS-CoV-2-IgG aus Serum- und Plasmaproben zu ermitteln und zu quantifizieren
  • Die für die Verwendung erforderlichen Schritte sind nur die Vorverdünnung der Reagenzien, das Befüllen der Wells der KingFisher Kunststoffplatten und das Drücken der Starttaste am Gerät
  • Nach dem Durchlauf wird die Probe auf eine Platte übertragen, die mit dem Absorptionslesegerät kompatibel ist, und der Außendurchmesser wird bei 450 nm abgelesen
  • Ein DynaMag-96-Well-Magnet kann verwendet werden, wobei gleichzeitig weiterhin die schnellere Bindungskinetik der magnetischen Beads im Vergleich zu den herkömmlichen plattengebundenen ELISAs genutzt werden kann.
  • Das Kit enthält alle benötigten Puffer sowie Kalibratorantikörper, HRP-konjugierte Nachweisantikörper, Substratlösung, Beads und Stopplösung, die für eine 96-Well-Platte ausreichend sind
  • Der Intra-Assay-CV-Wert beträgt typischerweise <5 % (Bereich 1,4-4,3 %), während der Inter-Assay-CV <9 % (Bereich 3,8-8,1 %) beträgt.
  • Der Assay kann sowohl für qualitative als auch für quantitative Assays verwendet werden
  • Einer der schnellsten ELISA-Assays für SARS-CoV-2-Serologie
  • Durch Dynabeads vereinfachte Automatisierung begrenzt die praktische Zeit
  • Nur für Forschungszwecke; nicht für diagnostische Verfahren einzusetzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Inhalt und Lagerung • Dynabeads SARS-CoV-2 Spike, 3 ml (1 mg/ml)
• Human SARS-CoV-2 IgG High Control Antikörper, 1 Fläschchen (lyophilisiert)
• Human SARS-CoV-2 IgG Low Control Antikörper, 1 Fläschchen (gefriergetrocknet)
• Human SARS-CoV-2 IgG Kalibrator (mittlere Kontrolle) Antikörper, 1 Fläschchen (gefriergetrocknet)
• Waschpuffer (20x konzentriert), 50 ml
• Assaypuffer (20x konzentriert), 50 ml
• Substratlösung (Tetramethylbenzidin), 15 ml
• Stopplösung, 15 ml
• Human SARS-CoV-2 IgG HRP Konjugat, 0,12 ml

Bei 2 bis 8 °C lagern.

Nachweisverfahren Absorption bei 450 nm
Produkttyp SARS-CoV-2 ELISA IgG-Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bindung von humanem IgG an SARS-CoV-2 (Spike-Trimer)
Zur Verwendung mit (Geräte) KingFisher™ Flex oder Apex Geräte, DynaMag™-96 magnetischer 96-Well-Separator mit Seitenrand, ELISA-Plattenleser (450 nm)
Versandbedingung Nasseis (2 °C bis 8 °C)
Durchmesser (metrisch) Bead 2,7 μm
Material Monogroße, superparamagnetische Polystyrol-Magnet-Beads
Hochdurchsatz-Kompatibilität Ja, auf KingFisher™ Flex oder Apex Geräten

Nur für ForschungszweckeNicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt