Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Sequencing Clean-Up Kit
Artikelnummer. 10592045
Click to view available options
Menge:
1 mL Kit (500 Proben)
5-ml-Kit (2.500 Proben)
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10592045
Marke: Invitrogen™ 66101
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Dynabeads Sequencing Clean-Up offers a simple one-tube system for purifying DNA sequencing reactions.
The Invitrogen Dynabeads Sequencing Cleanup Kit uses uniform, superparamagnetic beads for efficient magnetic separation and quickly purifies dye-terminator sequencing reactions by removing excess dye terminators, enzymes, and salts. This kit helps deliver exceptional performance for capillary electrophoresis (CE) applications, including all Sanger sequencing–based applications.
Features of the Dynabeads Sequencing Cleanup Kit include:
  • Automation-compatible with 96- and 384-well plate workflows
  • No centrifugation or filtration needed
  • Rapid one-tube protocol completed in just 15 minutes
  • Efficient removal of excess dye terminators resulting in dye blob–free sequencing data
  • Generates sequences with a high number of Phred 20 bases
  • Beads made with exceptional quality, backed by over 30 years of f knowledge and experience
  • Consistent, reliable, and efficient Sanger sequencing reaction cleanup due to the uniform shape, size, and high binding capacity of Dynabeads magnetic beads
  • Custom solutions available, tailored to meet specific research needs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2°bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, Aufreinigung von Sequenzierungsreaktionen, Sequenzierung
Enthält Dynabeads in Bindungspuffer
Isolation Technology Magnetic Bead
Probentyp Sequenzierungsreaktionen, enzymatische Reaktionen (z. B. PCR), Enzymatische Reaktionen, Sequenzierungsreaktionen, enzymatische Reaktionen (z. B. PCR)
Menge 1 mL Kit (500 Proben)
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Produktlinie DYNAL, Dynabeads
Produkttyp Kit für Sequenzierungsaufreinigung
Versandbedingung Raumtemperatur
Ziel Sequenzierungsreaktionen, DNA aus enzymatischen Reaktionen (z. B. PCR)