Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Sheep anti-Rat IgG
Artikelnummer. 10592405
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mL
5 ml
Packungsgröße:
2 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10592405 5 ml -
30275709 2 mL 2 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10592405 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 11035
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
The product can be used to isolate any cell from any species (except rat), depending on the specificity of the monoclonal rat IgG employed.
Dynabeads Sheep Anti-Rat IgG are 4.5 μm superparamagnetic beads with affinity purified polyclonal sheep anti-rat IgG covalently bound to the bead surface. These beads can be used to isolate any cell from any species (except rat), depending on the specificity of the monoclonal rat IgG employed. Dynabeads Sheep Anti-Rat IgG are especially well suited for cell isolation from mouse samples (cross-reactivity to mouse antibodies is high and cross-reactivity to human antibodies is minimal).
Mit dem Dynabeads Schaf-Anti-Ratte-IgG kann jede Zelle von jeder Spezies (außer Ratte) isoliert werden, je nach Spezifität des eingesetzten monoklonalen Ratte-IgG. Dynabeads Schaf-Anti-Ratte-IgG eignen sich besonders gut für die Zellisolierung aus Mausproben (die Kreuzreaktivität mit Mausantikörpern ist hoch und die Kreuzreaktivität mit Human-Antikörpern ist minimal).
  • Funktioniert bei jedem Zelltyp, von jeder Probe und Spezies (außer Ratte)
  • Schneller Abbau oder Positivisolierung beliebiger Zielzellen für nachfolgende molekulare Assays mit einem Ratte-Primärantikörper
  • Reine und unberührte Zellen mithilfe einer Mischung von Ratte-IgGs zum Abbau unerwünschter Zellen erhalten
  • Kapazität des Gesamtantikörpers: Verarbeitet insgesamt ca. 2x109 Zellen
  • Zelltyp: Alle Zellen aus allen Spezies, außer Ratte
  • Isolierungsmethode: Depletion, Negativisolierung oder Positivisolierung
  • Ausgabeviabilität: >95 %
  • Reaktivität: Alle Spezies, außer Ratte
  • Probentyp: Blut, PBMC, Gewebeextrakte
  • Ausgangsmaterial (Zellzahl): 1x107 PBMCs pro Isolierung
  • Zielspezies: Alle Spezies, außer Ratte
  • Einfache Handhabung durch Trennung, die auf magnetischen Beads basiert
  • Nützlich für viele verschiedene Probentypen
Zellanalyse, Zellisolierung, Isolierung und Expansion von Zellen, Isolierung humaner Zellen, Isolierung von Mauszellen, sekundäre Zellisolierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antikörperfragment Gesamter Antikörper
Zelltyp Alle Zellen aus allen Spezies, außer Ratte
Klonalität polyklonal
Inhalt und Lagerung Dieses Produkt enthält 5 ml Dynabeads Schaf-Anti-Ratte-IgG (4 × 10^8 Dynabeads™/ml) in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS), pH 7,4, mit 0,1 % Rinderserumalbumin (BSA) und 0,02 % Natriumazid. Bei 2–8 °C lagern.
Produkttyp Antikörperbeschichteter Bead
Farbstofftyp Dynabeads™
Wirtsspezies Schaf
Enthält 5 mL of Dynabeads Sheep Anti-Rat IgG (4 x 108 Dynabeads/mL) in phosphate buffered saline (PBS), pH 7.4, containing 0.1% bovine serum albumin (BSA) and 0.02% sodium azide as a preservative.
Isolierungstechnik Depletion, Negativisolierung oder Positivisolierung
Anzahl Zellen Zur Verarbeitung von insgesamt ∼2 x 10^9 Zellen
Ausgabegrad >95 %
Produktlinie DYNAL, Dynabeads
Reinheits- oder Qualitätsgrad Forschungsqualität
Menge 5 ml
Reaktivität Alle Spezies, außer Ratte
Probentyp PBMC, Gewebeextrakte, Blut
Versandbedingung Raumtemperatur
Ausgangsmaterial (Zellzahl) 1x10^7 PBMCs pro Isolierung
Zielspezies Alle Spezies, außer Ratte
Durchmesser (metrisch) 4,5 μm