Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Untouched™ Human CD4 T Cells Kit
Artikelnummer. 10480065
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 mL
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10480065
Marke: Invitrogen™ 11352D
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
2 ml Depletion Dynabeads und 0,4 ml Antikörper-Mix mit monoklonalen Antikörpern gegen humanes CD8, CD14, CD16 (a und b), CD19, CD36, CD56, CD123 und CD235a (Glykophorin A)
Verwenden Sie dieses Kit, um reine und lebensfähige, unberührte CD4+ T-Zellen durch Negativisolierung von PBMC zu isolieren
Das Kit entfernt CD8+-T-Zellen, B-Zellen, NK-Zellen, Monozyten, Thrombozyten, dendritische Zellen, Granulozyten und Erythrozyten. Die negativ isolierten humanen CD4+-T-Zellen verbleiben in der Probe und haben keinen Kontakt mit Dynabeads. Die bead- und antikörperfreien CD4+-T-Zellen sind wirklich unberührt sowie in perfekter Verfassung für jeden funktionellen Assay und jede Anwendung.
  • Hohe Reinheit, Rückgewinnung und Viabilität von humanen, unberührten CD4+-T-Zellen
  • Anwenderfreundlich und nach oben skalierbar
  • Keine Säulen erforderlich
  • Kapazität: Verarbeitet 2 x 108 Zellen
  • Zelltyp: T-Zellen (CD4)
  • Endprodukt: Zellen
  • Isolierungsmethode: Negativisolierung
  • Probentyp: MNC
  • Zielspezies: Human
Eine negative Isolierungsstrategie isoliert reine und wirklich unberührte Zellen. Wenn die maximale Zellreinheit entscheidend ist, wird eine positive Zellisolierungsstrategie empfohlen.
Zellanalyse, Zellisolierung, Isolierung und Expansion von Zellen, Isolierung humaner Zellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp T-Zellen (CD4)
Inhalt und Lagerung Das Kit enthält: 2 ml Depletion Dynabeads™ und 0,4 ml Antikörper-Mix mit monoklonalen Antikörpern gegen humanes CD8, CD14, CD16 (a und b), CD19, CD36, CD56, CD123 und CD235a (Glykophorin A).
Bei 2 bis 8 °C lagern.
Produkttyp Kit für die Isolierung von Zellen
Endprodukttyp Zellen
Isolierungstechnik Negativisolierung
Anzahl Zellen Verarbeitet 2 x 10^8 Zellen
Produktlinie DYNAL, Dynabeads, Untouched
Reinheits- oder Qualitätsgrad Forschungsqualität
Menge 2 mL
Probentyp MNC
Versandbedingung Raumtemperatur
Zielspezies Human
Volumen (metrisch) 2 mL