Learn More
Invitrogen™ DynaMag™-50 Magnet
Artikelnummer. 10469193
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10469193 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10469193 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 12302D
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Optimiert für effiziente Zellisolierung mit Dynabeads™
Der DynaMag-50 Magnet kombiniert starke magnetische Anziehung für effiziente Trennungen mit flexibler und ergonomischer Ausführung für eine bequeme Arbeitsposition. Ein Kippmechanismus am Magneten ermöglicht es Ihnen, Ihre Ellbogen beim Pipettieren abzustützen. Der Magnet kann für jede Ausgangsprobe in Kombination mit allen Arten von Dynabeads™ zur Zellisolierung verwendet werden.
  • Optimales Arbeitsvolumen: 5 – 50 ml
  • Magnet fasst 2 x 50 ml-Röhrchen
  • Ausgezeichnete Kontrolle und Sichtbarkeit der Isolierungen
Dieser Magnet ersetzt den Dynal MPC™-50 Magneten
Aktivierung und Expansion von Zellen, Zellanalyse, Zellisolierung, Isolierung und Expansion von Zellen, Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, Aufreinigung genomischer DNA, Aufreinigung hydrophober/hydrophiler Proteine, Immunpräzipitation, Magnete zur Zellexpansion, Magnete zur Zellisolierung, Aufreinigung von Proteinen und Peptiden, Isolierung und Analyse von Proteinkomplexen, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Protein-Protein-Wechselwirkungen, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, RNA-Extraktion, RNAi, Epigenetik und Erforschung nicht-kodierender RNA, Aufreinigung sequenzspezifischer DNA oder RNA, Aufreinigung von Sequenzierungsreaktionen, Aufreinigung von viraler RNA/DNA, gDNA aus tierischen Geweben und Zellen, gDNA aus Bakterien, mRNA-Isolierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Zur Verwendung mit (Geräte) DynaMag™
Versandbedingung Raumtemperatur
Produktlinie DynaMag
Menge Je 1
Typ Zelltrennmagnet
Probenvolumen 10 bis 50 ml