Learn More
Molecular Probes™ DynaLight™ Substrat mit RapidGlof™ Verstärker
Beschreibung
Erzielen Sie schnellere ELISA-Ergebnisse mit DynaLight™ Substrat mit RapidGlof™ Enhancer, einer gebrauchsfertigen chemilumineszenten Substratformulierung, die für schnellere Ergebnisse in lösungsbasierten Assays optimiert wurde. Das DynaLight™ Substrat mit RapidGlow™ Enhancer-Formulierung enthält chemilumineszentes 1,2-Dioxetan-Substrat und einen polymerischen Enhancer, der einen ultraempfindlichen Immunoassay-Nachweis durch alkalische Phosphatase ermöglicht.
Merkmale von DynaLight™ Substrat mit RapidGlof™ Verstärker:
Schnellere Kinetik und höhere Signalpegel als kolorimetrische, fluoreszierende oder andere chemilumineszierende Chemikalien
Empfindlicher attomoler Nachweis von gereinigtem alkalischem Phosphatase-Enzym
Optimierte Formulierung für Mikrotiterplatten- und Bead-basierte Assays
Substratstabilität von über 1 Jahr bei 4 °C
Kompatibilität mit automatisierten Plattformen mit bereits vorhandenen Triggerlösungen/Positionen
Das DynaLight™ Substrat mit RapidGlof™ Verstärker liefert eine robuste chemilumineszente Reaktion, wenn es durch alkalische Phosphatase katalysiert wird. Diese Reaktion erreicht innerhalb von 2 Minuten die maximale Lichtemission und hält stundenlang ein anhaltendes Signal aufrecht. In Kombination mit DynaLight™ Trigger-Lösung liefert DynaLight™ Substrat mit RapidGlof™ Verstärker innerhalb von Sekunden ein maximales Signal. Die umweltfreundliche DynaLight™ Trigger-Lösung liefert ein maximales Signal innerhalb von 1 Sekunde nach der Zugabe, mit einer längeren Halbwertszeit bis zum Grundzustand als andere chemilumineszierende Flash-Technologien, wodurch ausreichend Zeit für die zuverlässige Datenerfassung bleibt.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren vorgesehen.
Merkmale von DynaLight™ Substrat mit RapidGlof™ Verstärker:
Das DynaLight™ Substrat mit RapidGlof™ Verstärker liefert eine robuste chemilumineszente Reaktion, wenn es durch alkalische Phosphatase katalysiert wird. Diese Reaktion erreicht innerhalb von 2 Minuten die maximale Lichtemission und hält stundenlang ein anhaltendes Signal aufrecht. In Kombination mit DynaLight™ Trigger-Lösung liefert DynaLight™ Substrat mit RapidGlof™ Verstärker innerhalb von Sekunden ein maximales Signal. Die umweltfreundliche DynaLight™ Trigger-Lösung liefert ein maximales Signal innerhalb von 1 Sekunde nach der Zugabe, mit einer längeren Halbwertszeit bis zum Grundzustand als andere chemilumineszierende Flash-Technologien, wodurch ausreichend Zeit für die zuverlässige Datenerfassung bleibt.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren vorgesehen.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | DynaLight™ Substrat mit RapidGlow™ Verstärker, 1 l, flüssig, Chemilumineszenz-Nachweismethode, Zellkulturen, Serum, Vollblutproben, 1 pg/ml Empfindlichkeit, 2 min Reaktionszeit, für Proteinassays und -analyse |
| Produkttyp | DynaLight™ Substrat mit RapidGlof™ Verstärker |
| Menge | 1 L |
| Nachweisverfahren | Chemilumineszenz |
| Assay-Empfindlichkeit: | 1 pg/ml |
| Form | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Proteinbiologie, Zellanalyse, Enzym-Reporter-Assays, ELISA, Proteinassays und -analysen, alkalische Phosphatase-Assays, Erstellung eines eigenen Immunassays |
| Probentyp | Zellkulturen, Vollblut, Serum |
| Prüfzeit | 2 min |
| Verpackungsmenge | Je 1 |
| Mehr anzeigen |