Learn More
Molecular Probes™ DynaLight™ Trigger Solution
Artikelnummer. 12807452
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12807452 1 Flasche 1 Stück
12887442 100 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12807452 Lieferant Molecular Probes™ Lieferanten-Nr. 4475409
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Erzielen Sie schnellere ELISA-Ergebnisse mit der DynaLight™ Triggerlösung in Kombination mit dem DynaLight™ Substrat mit RapidGlow™ Enhancer, einer gebrauchsfertigen Chemolumineszenz-Substratformulierung, die für schnellere Ergebnisse in lösungsbasierten Assays optimiert wurde.
Merkmale des DynaLight™ Substrats mit RapidGlow™ Enhancer:
• Schnellere Kinetik und höhere Signalpegel als kolorimetrische, fluoreszierende oder andere chemolumineszierende Chemikalien
• Empfindliche Attomol-Erkennung gereinigter alkalischer Phosphataseenzyme
• Optimierte Formulierung für Mikrotiterplatten- und Bead-basierte Assays
• Substratstabilität von über 1 Jahr bei 4 °C
• Kompatibel mit automatisierten Plattformen mit bereits vorhandenen Triggerlösungen/-Positionen
Das DynaLight™ Substrat mit RapidGlow™ Enhancer bietet eine robuste chemolumineszierende Reaktion bei einer Katalyse durch alkalische Phosphatase. Diese Reaktion erreicht innerhalb von 2 Minuten die maximale Lichtemission und hält ein anhaltendes Signal stundenlang aufrecht. In Kombination mit DynaLight™ Triggerlösung liefert DynaLight™ Substrat mit RapidGlow™ Enhancer innerhalb von Sekunden ein maximales Signal. Die umweltfreundliche DynaLight™ Triggerlösung liefert innerhalb von 1 Sekunde nach der Zugabe ein maximales Signal, mit einer längeren Halbwertszeit bis zum Grundzustand als andere chemolumineszierende Flash-Technologien, wodurch ausreichend Zeit für die zuverlässige Datenerfassung bleibt.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen oder Tieren vorgesehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Trigger-Lösung
Menge 1 Flasche
Nachweisverfahren Chemilumineszenz
Assay-Empfindlichkeit: 1 pg/ml
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Geräte) Luminometer (Röhrchen-basiert)
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Produktlinie DynaLight
Probentyp Zellkulturen, Vollblut, Serum
Substrateigenschaften Chemisches Substrat
Substrattyp Alkalische Phosphatase
Prüfzeit 31 s
Inhalt und Lagerung 2 durchsichtige Flaschen. Bei Raumtemperatur lagern.
Versandbedingung Raumtemperatur