Learn More
ABEBA™ Dynamic Anthracite Occupational Clogs Ob ESD
Anthracite dynamic occupational clogs with non-foldable heel strap, replaceable active comfort insole, slip resistant TPU outsole
Marke:  ABEBA™ 37328/41
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.79200kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17131355
  • 66.20 € / 1 Paar
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Atmungsaktive, leichte, bequeme Arbeitsclogs
  • Entspricht EN ISO 20347: 2012, OB SRC
  • Elektrostatisch ableitend gemäß DIN EN 61340
  • Rutschfeste TPU-Außensohle
  • Gute Dämpfung
  • Stoßdämpfung im Fersenbereich
  • Wasser abweisendes, anthrazitfarbenes Strickmaterial
  • Nicht klappbarer Fersenriemen, verstellbar
  • Herausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle
Spezifikation
Spezifikation
Anthrazit
41
Unisex
Wasserfest
Strickmaterial
Elektrostatisch ableitend gemäß EN 61340 Klimaklasse 1, konform mit EN ISO 20347: 2012 OB SRC
Clogs
OB SRC ESD