Beschreibung
- Temperaturbereich: -40 °C bis +180 °C
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 10 % bis 98 % relativ Luftfeuchtigkeit
- Feuchtigkeitsregelung mit kapazitivem Feuchtesensor und Dampfbefeuchtung
- APT.line™ Vorheizkammer-Technologie
- Intuitive Touchscreen-Steuerung mit Zeitsegment und Echtzeit-Programmierung
- FCK-freies Kältemittel R-452A
- Integrierter Wasservorratstank, 20 l
- 1 Gestell aus Edelstahl
- Zugangsanschluss mit Silikonstecker (Modelle 56, 115, 240, 400), 50 mm, links,
- 2 Zugangsanschlüsse mit Silikonsteckern (Modelle 720, 1020), 80 mm, links und rechts
- 4 Relaiskontakte ohne Spannung
- Beheiztes Sichtfenster mit LED-Innenbeleuchtung
Spezifikation
Spezifikation
| Alarmtypen | Abhörbar, visuell |
| Reglertyp | PID |
| Kapazität (metrisch) | 734 L |
| Kammermaterial | Edelstahl (304/1,4301) |
| Material | Edelstahl |
| Anzahl Einschübe | Maximal 3 Stufen/11. |
| Steckertyp | CEE 16 / 6 H Stecker 5-polig |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10 bis 98% |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 bis +180 °C |
| Typ | Klimakammern |
| Mehr anzeigen |