Learn More
Dynamin 2 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30227110 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30227110 100 μL 100 Mikroliter
30229006 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30227110
Marke: Novus Biologicals NBP338480100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Dynamin 2 Polyclonal antibody specifically detects Dynamin 2 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Dynamin 2
Anwendungen ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias CMTDI1CMT2M, CMTDIBdynamin II, DI-CMTB, DYN2EC 3.6.5.5, dynamin 2, dynamin-2, DYNII
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 607-866 of human Dynamin 2 (NP_004936.2).,, Sequence:, EDVDSWKASFLRAGVYPEKDQAENEDGAQENTFSMDPQLERQVETIRNLVDSYVAIINKSIRDLMPKTIMHLMINNTKAFIHHELLAYLYSSADQSSLMEESADQAQRRDDMLRMYHALKEALNIIGDISTSTVSTPVPPPVDDTWLQSASSHSPTPQRRPVSSIHPPGRPPAVRGPTPGPPLIPVPVGAAASFSAPPIPSRPGPQSVFANSDLFPAPPQIPSRPVRIPPGIPPGVPSRRPPAAPSRPTIIRPAEPSLLD
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Membrane Trafficking and Chaperones, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1785
Zielspezies Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG