Learn More
Gibco™ Dynamis™ Medium
Artikelnummer. 30284221
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1.000 mL
10 l
20 l
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Liter
20 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30284221 20 l 20 Liter
16834650 1.000 mL 1 Kilogramm
30283761 10 l 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30284221 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A2661503
Mehr herausholen aus der Prozessentwicklung
Verwenden Sie den Aktionscode 27978
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gibco Dynamis liquid medium is specifically designed to offer the highest batch and fed-batch culture performance and yield with recombinant CHO cells in a chemically defined environment.
Gibco Dynamis liquid medium is specifically designed to offer the highest batch and fed-batch culture performance and yield with recombinant CHO cells in a chemically defined environment. The chemically defined, protein-free, animal origin component-free formulation provides the power to achieve high titers, start process development faster and streamline or simplify transfer to manufacturing scale.
Die chemisch definierte, proteinfreie Formulierung ohne Bestandteile tierischen Ursprungs bietet die Möglichkeit, hohe Titer zu erreichen, die Prozessentwicklung schneller zu starten und die Übertragung in den Produktionsmaßstab zu rationalisieren oder zu vereinfachen.
Leistung zum Erreichen höherer Titer
Dynamis Medium ist angereichert, um das Wachstum von rekombinanten CHO-Zellen und die Proteinexpression in Suspensions-Batchkulturen zu maximieren, und bietet eine 170 % höhere Produktion als ausgewählte Konkurrenzmedien mit einfacher Glucose-Supplementierung bis zum 14. Tag. Die in Dynamis Medium gewachsenen Kulturen reichen bis zu noch höheren Titern, die eine gute Zellviabilität bis zum 21. Tag zeigen. Dieses Medium kann auch für ausgewählte Zelllinien und Anwendungen bei Verwendung mit EfficientFeed C+ Supplement bis zu 60 % mehr Fed-Batch-Wachstum und -Produktion als reine Glucose-Fed-Batch-Kultur liefern.
Schnellere Prozessentwicklung
Als angereichertes Medium bietet Dynamis die Möglichkeit, schneller als Konkurrenzprodukte eine hohe Zelldichte von über 10 Millionen Zellen pro ml zu erreichen und diese Zelldichte länger aufrechtzuerhalten, indem es lediglich den Glucosespiegel aufrechterhält. Das erzielte Wachstum lebensfähiger Zellen macht es zu einer guten Wahl für die Skalierung, wenn Sie mit CD FortiCHO Medium begonnen haben. In Kombination mit EfficientFeed C+ Supplement bietet es eine schnelle und effiziente Möglichkeit, einen Prozess zu entwickeln
Wann Dynamis Medium verwendet werden soll
  • Die von Ihnen verwendete Zelllinie ist eine transfizierte CHO K1-, GS-CHO- oder CHO-S-Zelllinie
  • Maximale Batch-Kultur-Zelldichten und Protein-Titer sind erforderlich.
  • Sie haben bei Ihrer Maßnahme zur Maximierung von Titern Zeit, Zellen in ein neues Medium zu übertragen.
  • Die Zellviabilität bei der Ernte ist eine Priorität für die nachgeschaltete Verarbeitung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie CHO DG44, CHO-S, cGMP Banked, CHO-S, CHO-K1, GS-CHO, HEK293
Klassifikation Animal Origin-free, Chemically-defined, Protein-free, Serum-free
Form Flüssig
Produkttyp Serum-freies Medium (SFM)
Produktlinie Dynamis
Menge 20 l
Versandbedingung Raumtemperatur
Format Universalbeutel
Inhalt und Lagerung Liquid format medium. Store in the dark at 2°C to 8°C.
Culture Type Mammalian Cell Culture