Learn More
DyNAmo Flash DyNAmo Flash Probe qPCR Kit
Artikelnummer. 10491348 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100 Reaktionen
2500 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
1000 Reaktionen
200 Reaktionen
40 Reaktionen
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
10491348 100 Reaktionen 40 Reaktionen
10659599 500 Reaktionen 200 Reaktionen
10785340 2500 Reaktionen 1000 Reaktionen
3 options
Artikelnummer. 10491348
Marke: DyNAmo Flash F455S
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
DyNAmo Flash qPCR Mix (2x); 50x ROX Farbstoff, 25 μM
Die perfekte Wahl für schnelle, sondenbasierte qPCR. Die optimierten Reagenzien und die extrem kurzen Laufzeiten sorgen für maximale Geschwindigkeit und erhöhen so den Probendurchsatz.
Das DyNAmo Flash Probe qPCR Kit ist die perfekte Wahl für schnelle, sondenbasierte qPCR. Die optimierten Reagenzien und die extrem kurzen Laufzeiten sorgen für maximale Geschwindigkeit und erhöhen so den Probendurchsatz. Mit herkömmlichen und schnellen Echtzeit-PCR-Geräten werden erhebliche Zeiteinsparungen erzielt. Die Leistung des DyNAmo Flash Probe qPCR Kit basiert auf einer effizienten Hot-Start Thermus brockianus DNA-Polymerase. Die Empfindlichkeit und die ausgezeichnete Amplifikationseffizienz bei einer Vielzahl von Template-Konzentrationen garantieren reproduzierbare Ergebnisse.
Das DyNAmo Flash Probe qPCR Kit ist für Hydrolyse-Sonden (z. B. TaqMan Sonden) optimiert und kann sowohl mit block- als auch kapillarbasierten Echtzeit-PCR-Geräten verwendet werden.
  • Extrem schnelle Protokolle: Kombiniertes Annealing und Erweiterungsschritt von nur 15 Sekunden
  • Spezifischer und empfindlicher Nachweis einer Vielzahl von Template-Konzentrationen
  • Das mitgelieferte dUTP ermöglicht die Verwendung von UNG zur Verhinderung von Verschleppungskontamination
  • Praktischer 2x Mastermix und optimierte Protokolle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2x (Dynamo Flash qPCR Mix), 50x (ROX Farbstoff)
Inhalt und Lagerung Enthält:
•1 x 1 ml DyNAmo Flash qPCR Mix (2X)
• 1 x 50 μl 50X ROX Färbemittel, 25 μMbei
Bei -20 °C lagern
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase Tbr DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Zur Verwendung mit (Geräte) 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, BioRad CFX96™, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, 5700 Sequence Detection System, StepOnePlus™ System, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Stratagene Mx4000, StepOne™ System, Stratagene Mx3000P, MJ Opticon, MJ Chromo4, BioRad MyiQ, BioRad iQ5, BioRad iCycler iQ, Cepheid SmartCycler, Stratagene Mx3005P
Kittyp DyNAmo Flash Probe qPCR-Kit
Produktlinie DyNAmo Flash
Produkttyp Mastermischung für Real-Time PCR SYBR
Ausreichend für 100 Reaktionen von 20 μl, 40 Reaktionen von 50 μl.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Anzahl Reaktionen 100 Reaktionen
Probentyp DNA, dsDNA
Volumen 1 x 1 ml